Fortfahren mit
17-344
H2A.X-Phosphorylierungs-Assay-Kit (Durchflusszytometrie)
The H2A.X Phosphorylation Assay Kit (Flow cytometry) is a cell based assay formatted for flow cytometric detection of levels of phosphorylated Histone H2A.X.
Synonym(e):
Assay auf H2A.X, Durchflusszytometrie-Assay-Kit, H2A.X Phosphorylierungs-Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable, flow cytometry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
detection method
fluorometric
shipped in
dry ice
General description
Die Phosphorylierung der Histonvariante H2A.X ist eine schnelle und sensitive Reaktion auf DNA-Doppelstrangbrüche. Das H2A.X-Phosphorylierungs-Assay-Kit (Durchflusszytometrie) ist ein zellbasierter Assay, der für den Durchflusszytometrienachweis von phosphoryliertem Histon H2A.X formatiert wurde.
Das H2A.X-Phosphorylierungs-Assay-Kit (Durchflusszytometrie) ist ein zellbasierter Assay, der für den Durchflusszytometrienachweis von phosphoryliertem Histon H2A.X formatiert wurde. Zellen werden in Mikrotiterplatten kultiviert und mit Mitteln, die DNA-Schäden oder Apoptose einleiten, behandelt, was die H2A.X-Phosphorylierung stimuliert. Die Zellen werden anschließend fixiert und als Vorbereitung für Färbung und Nachweis permeabilisiert. An Serin 139 phosphoryliertes Histon H2A.X wird durch die Zugabe von Anti-Phospho-Histon H2A.X, FITC-Konjugat nachgewiesen. Anschließend werden die Zellen in einem Durchflusszytometer gescannt, um die Anzahl von Zellen, die positiv für phosphoryliertes Histon H2A.X färben, zu quantifizieren.
Application
Forschungs-Unterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Packaging
100 Assays
Analysis Note
Phosphorylierung von Histon H2A.X
Other Notes
Anti-Phospho H2A.X, FITC-Konjugat
Normales Maus-IgG, FITC-Konjugat (Katalognr. 12-487)
16X Fixierungslösung
10X Permeabilisierungslösung
10X Waschlösung
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
APT11005-636-AF48805-636-I
technique(s)
activity assay: suitable, flow cytometry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
-
detection method
-
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
UniProt accession no.
P16104
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P16104
UniProt accession no.
P16104
NCBI accession no.
NM_002105.2
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
NP_002096
NCBI accession no.
NP_002096
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Evading Apoptosis: Cell Based Assays. As leaders in cancer research, EMD Millipore scientists have developed a wide range of assays and reagents to help uncover apoptosis mechanisms and possible ways to induce apoptosis in tumor cells for therapeutic benefit.
"Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms instead of by alterations in DNA sequence. These changes can be cell- or tissue-specific, and can be passed on to multiple generations. Epigenetic regulation enriches DNAbased information, allowing a cell to vary its response across diverse biological and environmental contexts. Although epigenetic mechanisms are primarily centered in the nucleus, these mechanisms can be induced by environmental signals such as hormones, nutrients, stress, and cellular damage, pointing to the involvement of cytoplasmic and extracellular factors in epigenetic regulation."
"Recognizing both the tremendous opportunities and the challenges facing cancer research, we are dedicated to developing and refining tools and technologies for the study of cancer. With our comprehensive portfolio, including the Upstate®, Chemicon®, and Calbiochem® brands of reagents and antibodies, researchers can count on dependable, high quality solutions for analyzing all the hallmarks of cancer."
J Mendoza et al.
British journal of cancer, 109(1), 68-75 (2013-06-29)
Cisplatin cures over 80% of testicular germ cell tumours (TGCTs), and nucleotide-excision repair (NER) modifies the sensitivity to cisplatin. We explored the association between NER proteins and their polymorphisms with cisplatin sensitivity (CPS) and overall survival (OS) of patients with
Amy D Guertin et al.
Cancer cell international, 12(1), 45-45 (2012-11-15)
Inhibition of kinases involved in the DNA damage response sensitizes cells to genotoxic agents by abrogating checkpoint-induced cell cycle arrest. CHK1 and WEE1 act in a pathway upstream of CDK1 to inhibit cell cycle progression in response to damaged DNA.
Meghan B Azad et al.
Autophagy, 4(2), 195-204 (2007-12-07)
Hypoxia (lack of oxygen) is a physiological stress often associated with solid tumors. Hypoxia correlates with poor prognosis since hypoxic regions within tumors are considered apoptosisresistant. Autophagy (cellular "self digestion") has been associated with hypoxia during cardiac ischemia and metabolic
Global Trade Item Number
SKUGTIN
17-34404053252582691
Questions
  1. ¿Cuál es la concentración de los anticuerpos?
    1 answer
    1. The concentration of this antibody is 0.06 mg/mL. This information is reported in the lot-specific Certificate of Analysis. This antibody is formulated for use as a component in product 16-202, H2A.X Phosphorylation Assay Kit. This kit also includes an antibody control, product 12-487, Normal Mouse IgG, FITC at a concenration of 50 ug/mL. This information is also reported in the lot-specific Certificate of Analysis.