Fortfahren mit
17-10264
ChIPAb+-JHDM1B-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
JMJD, Lysine (K)-specific demethylase 2B, F-box protein FBL10, [Histone-H3]-lysine-36 demethylase 1B, JEMMA (Jumonji domain, EMSY-interactor, methyltransferase motif) protein, F-box and leucine-rich repeat protein 10, Protein containing CXXC domain 2, Ju
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
horse, mouse, pig, human
Application:
ChIP, DB, WB
Citations:
8
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
horse, mouse, pig, human
species reactivity (predicted by homology)
porcine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
manufacturer/tradename
ChIPAb+, Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... KDM2B(84678)
General description
Alle ChIPAb+-Antikörper werden einzeln (jede Charge, jedes Mal) für die Chromatin-Immunpräzipitation validiert. Jedes ChIPAb+-Antikörper-Set enthält Kontrollprimer (jede Charge wurde durch qPCR geprüft), um Ihre IP-Ergebnisse im stellenspezifischen Kontext biologisch zu validieren. Das qPCR-Protokoll und die Primer-Sequenzen werden bereitgestellt, was es Forschenden ermöglicht, ChIP-Protokolle zu validieren, wenn sie unseren Antikörper in Ihrem Chromatin-Kontext nutzen. Jedes Set enthält außerdem einen Negativkontrolle-Antikörper, um die Spezifizität der ChIP-Reaktion zu gewährleisten.
Das ChIPAb+-JHDM1B-Set enthält den JHDM1B-Antikörper, ein normales Kaninchen-IgG und Kontrollprimer, die eine 110-bp-Region des ChIP-Primers, humanes β-Globin amplifizieren. JHDM1B und die Negativkontrollen werden in skalierbarer „je ChIP“-Reaktionsgröße geliefert und können verwendet werden, um die Ausfällung von JHDM1B-assoziiertem Chromatin funktionell zu validieren.
JHDM1B (jumonji domain-containing histone demethylation protein 1B) und KDM2B. Aufgrund des Vorhandenseins eines F-Box-Motivs ist dieses Protein auch als F-box/LRR-Repeat-Protein 10 (FBXL 10) bekannt. Dieses Protein dient als Histon-Demethylase für Lysin 36 von Histon H3 und demethyliert bevorzugt dimethyliertes Lysin 3 mit schwacher oder keiner Aktivität für mono- und oder trimethyliertes H3-Lysin 36.
~ 165 kDa gemessen. In manchen Lysaten kann eine nichtcharakterisierte Bande bei einer geringeren Molekülmasse nachgewiesen werden.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das menschlichem JHDM1B entspricht.
Application
Chromatin-Immunpräzipitation:
Daten einer repräsentativen Charge.
Beschalltes Chromatin aus HeLa-Zellen (1 x 10E6 Zelläquivalente je IP) wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit entweder 2 µl Kaninchen-IgG oder Anti-JHDM1B und dem Magna ChIP A Kit (Katalognr. 17-610) unterzogen. Die erfolgreiche Immunpräzipitation von mit JHDM1B assoziierten DNA-Fragmenten wurde durch qPCR mit ChIP-Primern, humanem β-Globin als positive Stelle und β-Aktin-Promotor-Primern als negative Stelle verifiziert. (Abbildung 2) Die Daten werden als prozentuale Eingabe jeder IP-Probe relativ zur Chromatin-Eingabe für jedes Amplikon und jede ChIP-Probe wie angegeben dargestellt.
Bitte beziehen Sie sich für experimentelle Details auf das Protokoll für EZ-Magna ChIP A (Katalognr. 17-408) oder EZ-ChIP (Katalognr. 17-371).
Western-Blot-Analyse:
Daten einer repräsentativen Charge.
HeLa-Zellkernextrakt wurde mit Anti-JHDM1B (1 μg/ml) untersucht. Die Proteine wurden mit an HRP konjugiertem Anti-Kaninchen-IgG-Sekundärantikörper vom Esel und einem Chemilumineszenz-Nachweissystem visualisiert.
Der Pfeil zeigt JHDM1B (~165 kDa). (Abbildung 3) In einigen Lysaten tritt bei ~109 kDa eine nichtcharakterisierte Bande auf.
Immunzytochemische Analyse:
Daten einer repräsentativen Charge.
Konfokale Fluoreszenzanalyse von NIH/3T3- und HeLa-Zellen mit Anti-JHDM1B (rot). Aktinfilamente wurden mit dem Alexa Fluor 488-Farbstoff Phalloidin (grün) markiert. Kernfärbung mit DAPI (blau). Dieser Antikörper färbt den Zellkern positiv. (Abbildung 4)
Dieses Set aus ChIP-validiertem ChIPAb+-JHDM1B-Antikörper und Primer enthält praktischerweise den Antikörper und die spezifischen Kontroll-PCR-Primer.
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Packaging
25 Assays je Set. Empfohlene Verwendung: 1,4 μg (2 μl) Antikörper je Chromatin-Immunpräzipitation (abhängig vom biologischen Kontext).
Physical form
Affinitätsgereinigt
Komponenten:
Anti-JHDM1B (Kaninchen, polyklonal). Ein Fläschchen mit 50 µl aufgereinigtem polyklonalem Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl und 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %. Bei -20 °C aufbewahren.
Konzentration: 0,7 mg/ml
Normales Kaninchen-IgG. Ein Fläschchen mit 125 µg Kaninchen-IgG in 125 µl Lagerpuffer mit 0,05 % Natriumazid. Bei -20 °C aufbewahren.
ChIP-Primer, humanes β-Globin. Ein Fläschchen mit 75 μl jedes Primers (5 μmol/l), spezifisch für den humanen β-Globin-Promotor. Bei -20 °C aufbewahren.
FÜR: AGG ACA GGT ACG GCT GTC ATC
REV: TTT ATG CCC AGC CCT GGC TC
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar. Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis: Ein Abfall der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Chromatin-Immunpräzipitation:
Daten einer repräsentativen Charge.
Beschalltes Chromatin aus HeLa-Zellen (1 x 10E6 Zelläquivalente je IP) wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit entweder 2 µl normalem Kaninchen-IgG oder Anti-JHDM1B und dem Magna ChIP® A Kit (Katalognr. 17-610) unterzogen. Die erfolgreiche Immunpräzipitation von JHDM1B-assoziierten DNA-Fragmenten wurde durch qPCR mit ChIP-Primern, humanes β-Globin verifiziert (Abbildung 1).
Bitte beziehen Sie sich für experimentelle Details auf das Protokoll für EZ-Magna ChIP A (Katalognr. 17-408) oder EZ ChIP (Katalognr. 17-371).
Kontrolle
Einschließlich normales Kaninchen-IgG und für humanes β-Globin spezifische Primer.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
17-1026317-64817-685
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
CMA312, monoclonal
species reactivity
horse, mouse, pig, human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, plant, vertebrates
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
UniProt accession no.
Q8NHM5
UniProt accession no.
Q6NYC1
UniProt accession no.
Q66I33
UniProt accession no.
P84243
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable, dot blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms. Epigenetic regulation allows a cell to vary its response based on its biological and environmental contexts. Epigenetic changes can effect transcriptional and post-transcriptional regulation via mechanisms such as histone modification, chromatin and nucleosome remodeling, DNA methylation, and small and non-coding RNA-mediated regulation. These mechanisms, in cooperation with transcription factors and other nucleic acid-binding proteins, regulate gene expression. Epigenetic mechanisms of gene regulation impacts diverse areas of research—from agriculture to human health. Common epigenetic assays such as chromatin immunoprecipitation (ChIP) and RNA immunoprecipitation (RIP) rely on high quality antibodies that recognize specific epigenetic modifications for accurate results. EMD Millipore offers over 100 ChIPAb+™ and RIPAb+™ validated antibody kits that are quality tested on ChIP/RIP assays and are conveniently provided with control qPCR primers and negative control antibodies to ensure first time ChIP/RIP success.
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Lidia Chellini et al.
Oncogene, 43(4), 225-234 (2023-11-29)
Ewing sarcomas (ES) are aggressive paediatric tumours of bone and soft tissues. Resistance to chemotherapy and high propensity to metastasize remain the main causes of treatment failure. Thus, identifying novel targets for alternative therapeutic approaches is urgently needed. DNA/RNA helicases
Shuanghong Zhu et al.
Science advances, 10(16), eadi1782-eadi1782 (2024-04-17)
Mutant isocitrate dehydrogenases (IDHs) produce R-2-hydroxyglutarate (R-2HG), which inhibits the growth of most acute myeloid leukemia (AML) cells. Here, we showed that necroptosis, a form of programmed cell death, contributed to the antileukemia activity of R-2HG. Mechanistically, R-2HG competitively inhibited
Polycomb group and SCF ubiquitin ligases are found in a novel BCOR complex that is recruited to BCL6 targets.
Gearhart, MD; Corcoran, CM; Wamstad, JA; Bardwell, VJ
Molecular and cellular biology null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
17-1026404053252643316