Fortfahren mit
17-685
ChIPAb+-Phospho-Histon H3 (Ser10) – durch ChIP validiertes Antikörper- und Primer-Set
clone CMA312, from mouse, purified by using protein G
Synonym(e):
H3S10P, Histone H3 (phospho S10), H3 histone, family 3A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160702
Clone:
CMA312, monoclonal
Species reactivity:
human, plant, vertebrates
Application:
ChIP, WB
Citations:
7
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
clone
CMA312, monoclonal
purified by
using protein G
species reactivity
human, plant, vertebrates
manufacturer/tradename
ChIPAb+, Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
17 kDa
Alle ChIPAb+-Antikörper werden einzeln (jede Charge, jedes Mal) für die Chromatin-Immunpräzipitation validiert. Jedes ChIPAb+-Antikörper-Set enthält Kontrollprimer (jede Charge wurde durch qPCR geprüft), um Ihre IP-Ergebnisse im stellenspezifischen Kontext biologisch zu validieren. Das qPCR-Protokoll und die Primer-Sequenzen werden bereitgestellt, was es Forschenden ermöglicht, ChIP-Protokolle zu validieren, wenn sie unseren Antikörper in ihrem Chromatin-Kontext nutzen. Jedes Set enthält außerdem einen Negativkontrolle-Antikörper, um die Spezifizität der ChIP-Reaktion zu gewährleisten.
Das ChIPAb+-Phospho-Histon-H3(Ser10)-Set enthält den Anti-Phospho-Histon-H3(Ser10)-Antikörper, einen Negativkontroll-Antikörper (aufgereinigtes Maus-IgG) und qPCR-Primer, die eine 166-bp-Region innerhalb des Promotors des humanen GAPDH-Gens amplifizieren. Das Phospho-Histon H3 (Ser10) und die Antikörper für die Negativkontrolle werden in skalierbarer Reaktionsgröße (pro ChIP) geliefert und können verwendet werden, um die Ausfällung von Phospho-Histon-H3(Ser10)-assoziiertem Chromatin funktionell zu validieren.
Immunogen
Das Immunogen war ein synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1–19 von Histon H3 entspricht und bei Ser10 phosphoryliert wurde.
Epitop: a.a. 1–19
Application
Chromatin-Immunpräzipitation:
Im Ultraschallbad behandeltes Chromatin aus unbehandelten oder mit Colcemid behandelten HeLa-Zellen (2 x 106 Zelläquivalente je IP) wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit entweder 2 μg normalem Maus-IgG oder Anti-Phospho-Histon-H3(Ser10)-Antikörper und dem Magna ChIP G (Katalognr. 17-611) unterzogen. Die erfolgreiche Immunpräzipitation von Phospho-Histon-H3(Ser10)-assoziierten DNA-Fragmenten wurde mittels qPCR unter Verwendung von Kontroll-Primern für unbehandelte und behandelte Chromatin-Proben verifiziert (siehe Abbildungen). Die Daten werden als prozentuale Eingabe jeder IP-Probe relativ zur Chromatin-Eingabe für jedes Amplikon und jede ChIP-Probe wie angegeben dargestellt.
Nähere Informationen zu den Experimenten entnehmen Sie bitte dem Protokoll für EZ-Magna G ChIP (Katalognr. 17-409) oder EZ-ChIP (Katalognr. 17-371).
Western-Blot-Analyse:
Rekombinante Histon-H3- oder Säureextrakte aus mit Colcemid behandelten HeLa-Zellen(1 μg) wurden durch Elektrophorese aufgelöst, auf PVDF-Membran übertragen und mit 1 μg/ml Anti-Phospho-Histon H3 (Ser10), Klon CMA312, getestet. Die Proteine wurden mit einem an HRP konjugierten Anti-Maus-Sekundärantikörper der Ziege und einem Chemilumineszenz-Nachweissystem visualisiert (siehe Abbildungen).
Dieses praktische Set aus ChIP-validiertem ChIPAb+-Phospho-Histon-H3(Ser10)-Antikörper und Primer enthält den Antikörper und die spezifischen Kontroll-PCR-Primer.
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Chromatinbiologie
Histone
Biochem/physiol Actions
Die Immunogensequenz ist bei einem breiten Spektrum von Tier- und Pflanzenspezies identisch, weshalb eine weitreichende Kreuzreaktivität erwartet wird.
Erkennt Histon H3, Mr 17 kDa, an Ser10 phosphoryliert.
Packaging
25 Assays je Set. Empfohlene Verwendung: ~2 μg Antikörper je Chromatin-Immunpräzipitation (abhängig vom biologischen Kontext).
Physical form
Anti-Phospho-Histon-H3-Antikörper (Ser10) (monoklonales Maus-IgG, Klon CMA312). Ein Fläschchen mit 50 μg mittels Protein G aufgereinigtem Antikörper in 50 μl PBS mit 0,05 % Natrium. Bei -20 °C aufbewahren.
Normales Maus-IgG Zwei Fläschchen mit 25 μg aufgereinigtem Maus-IgG in 25 μl Lagerpuffer mit 0,1 % Natriumazid. Bei -20 °C aufbewahren.
Kontroll-Primer. Ein Fläschchen mit 75 μl von 5 μM jedes Primers, spezifisch für die Promotor-Region von humaner GAPDH. Bei -20 °C aufbewahren.
FÜR: TAC TAG CGG TTT TAC GGG CG
REV: TCG AAC AGG AGG AGC AGA GAG CGA
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar. Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Chromatin-Immunpräzipitation:
Im Ultraschallbad behandeltes Chromatin aus mit Colcemid behandelten HeLa-Zellen (1 x 106 Zelläquivalente je IP) wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit entweder 2 µg normalem Maus-IgG oder Anti-Phospho-Histon-H3(Ser10)-Antikörper und dem Magna ChIP® G (Katalognr. 17-611) unterzogen. Die erfolgreiche Immunpräzipitation von Phospho-Histon-H3(Ser10)-assoziierten DNA-Fragmenten wurde mittels qPCR unter Verwendung von Kontroll-Primern verifiziert (siehe Abbildungen).
Nähere Informationen zu den Experimenten entnehmen Sie bitte dem Protokoll für EZ-Magna ChIP G (Katalognr. 17-409) oder EZ-ChIP (Katalognr. 17-371).
Kontrolle
Enthält Maus-IgG-Antikörper als Negativkontrolle sowie für den humanen GAPDH-Promotor spezifische Kontroll-Primer.
Legal Information
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
17-67517-65817-10141
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
human, plant, vertebrates
species reactivity
human, vertebrates
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
clone
CMA312, monoclonal
clone
CMA301, monoclonal
clone
polyclonal
clone
JY325, monoclonal
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
UniProt accession no.
P84243
UniProt accession no.
Q66I33
UniProt accession no.
Q66I33
UniProt accession no.
Q16695
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms. Epigenetic regulation allows a cell to vary its response based on its biological and environmental contexts. Epigenetic changes can effect transcriptional and post-transcriptional regulation via mechanisms such as histone modification, chromatin and nucleosome remodeling, DNA methylation, and small and non-coding RNA-mediated regulation. These mechanisms, in cooperation with transcription factors and other nucleic acid-binding proteins, regulate gene expression. Epigenetic mechanisms of gene regulation impacts diverse areas of research—from agriculture to human health. Common epigenetic assays such as chromatin immunoprecipitation (ChIP) and RNA immunoprecipitation (RIP) rely on high quality antibodies that recognize specific epigenetic modifications for accurate results. EMD Millipore offers over 100 ChIPAb+™ and RIPAb+™ validated antibody kits that are quality tested on ChIP/RIP assays and are conveniently provided with control qPCR primers and negative control antibodies to ensure first time ChIP/RIP success.
Signaling Product Guide: Antibodies, small molecule inhibitors, kits, assays and proteins for signaling research.
Genome-wide mapping of DNA-protein interactions and epigenetic marks using chromatin immunoprecipitation combined with next generation sequencing (ChIP-Seq) is indispensable for many gene regulation studies. The Magna ChIPSeq Kit simplifies this technique, enabling the performance of ChIP-Seq by virtually any laboratory.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Iben Kümler et al.
BMC cancer, 19(1), 573-573 (2019-06-15)
Treatment options in metastatic breast cancer are limited. New therapies preferable with predictive biomarkers are needed. The aim of these trials was to investigate if gene copy number of the topoisomerase 1 gene was predictive of response to the topoisomerase
Genome-wide analysis of H4K5 acetylation associated with fear memory in mice.
Park, CS; Rehrauer, H; Mansuy, IM
BMC Genomics null
Grigory Krapivinsky et al.
Cell, 157(5), 1061-1072 (2014-05-27)
TRPM7 is a ubiquitous ion channel and kinase, a unique "chanzyme," required for proper early embryonic development. It conducts Zn(2+), Mg(2+), and Ca(2+) as well as monovalent cations and contains a functional serine/threonine kinase at its carboxyl terminus. Here, we
Global Trade Item Number
SKUGTIN
17-68504053252278440