Fortfahren mit
1.70385
ICP-Standard für Schwefel
traceable to SRM from NIST H2SO4 in H2O 10000 mg/l S Certipur®
Synonym(e):
Schwefel-Kalibrierstandard für ICP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 213,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 213,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Level
product line
Certipur®
concentration
10000 mg/L S in H2O
technique(s)
ICP: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.018 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird nach ISO 17034 hergestellt und gemäß ISO/IEC 17025 charakterisiert. Dieses ZRM ist auf die SI-Basiseinheit kg rückführbar und wird gegen die Primärnormale eines nationalen metrologischen Instituts (NMI), z. B. des NIST, gemessen.
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungen abgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten, Verfallsdatum und ausführliche Informationen zu Spurenverunreinigungen, zu erhalten.
Application
Der Schwefel-ICP-Standard eignet sich als Kalibrierungsstandard für die Elementaranalyse mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP).
Analysis Note
10.000mg/l S in H2O, hergestellt mit hochreiner H2SO4 und Wasser
Other Notes
Eine vollständige Liste unserer Certipur®-Reihe von ZRM für ICP und AAS sowie technische Daten und Musterzertifikate finden Sie auf unserer Website zu ICP- und AAS-Standards.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.703551.703401.70341
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
product line
Certipur®
product line
Titrisol®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
concentration
10000 mg/L S in H2O
concentration
1000 mg/L S in water
concentration
1000 mg/L P in H2O
concentration
1000 mg/L Pt in 7% HCl
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ICP-Standard für Schwefel
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
170385010004022536898933