Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 418,00 |
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Level
agency
suitable for EPA 200.7
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L K in 2-3% HNO3
technique(s)
ICP: suitable
density
1.031 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Sie können das Zertifikat auch auf http://www.sigma-aldrich.com herunterladen, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten, Ablaufdatum und ausführlichen Informationen zu Spurenverunreinigungen zu erhalten.
Application
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| product line Certipur® | product line Certipur® | product line TraceCERT® | product line Certipur® |
| application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kalium-ICP-Standard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1703770100 | 04022536890609 |