Fortfahren mit
1.70373
Calcium ICP Standard
traceable to SRM from NIST Ca(NO3)2 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Ca Certipur®
Synonym(e):
Calcium-Kalibrierstandard für ICP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 385,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 385,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Level
agency
suitable for EPA 200.7
product line
Certipur®
concentration
10000 mg/L Ca in 2-3% HNO3
technique(s)
ICP: suitable
density
1.044 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird nach ISO 17034 hergestellt und gemäß ISO/IEC 17025 charakterisiert. Dieses ZRM ist auf die SI-Basiseinheit kg rückführbar und wird gegen die Primärnormale eines nationalen metrologischen Instituts (NMI), z. B. des NIST, gemessen.
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungen abgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten, Verfallsdatum und ausführlichen Informationen zu Spurenverunreinigungen zu erhalten.
Application
Der Calcium-ICP-Standard eignet sich als Kalibrierungsstandard für die Elementaranalyse mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP).
Er kann als Kalibrierungsstandard für Mineralien-Assays verwendet werden, um die Calciumkonzentration mit einer ähnlichen Technik zu bestimmen.
Analysis Note
10.000 mg/l Ca in 2–3%iger Salpetersäure, hergestellt mit hochreinem Ca(NO3)2 und HNO3
Other Notes
Eine vollständige Liste unserer Certipur®-Reihe von ZRM für ICP und AAS sowie technische Daten und Musterzertifikate finden Sie auf unserer Website zu ICP- und AAS-Standards.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.703101.703791.70378
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
agency
suitable for EPA 200.7
agency
-
agency
-
agency
suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium ICP Standard
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Effects of boron supplementation to diets deficient in calcium and phosphorus on performance with some serum, bone and fecal characteristics of broiler chickens
M Bozkurt
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 25, 248-248 (2012)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
170373010004022536890579