Fortfahren mit
1.70310
ICP-Standard für Cäsium
traceable to SRM from NIST CsNO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Cs Certipur®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Cs in 2-3% HNO3
technique(s)
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.013 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird nach ISO 17034 hergestellt und gemäß ISO/IEC 17025 charakterisiert. Dieses ZRM ist auf die SI-Basiseinheit kg rückführbar und wird gegen die Primärnormale eines nationalen metrologischen Instituts (NMI), z. B. des NIST, gemessen.
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungen abgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten, Ablaufdatum und ausführliche Informationen zu Spurenverunreinigungen, zu erhalten.
Application
Der Cäsium-ICP-Standard eignet sich als Kalibrierungsstandard für die Elementaranalyse mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP).
Er kann als Standardlösung eingesetzt werden, um die Optimierung des Cäsium-Adsorptionsprozesses mittels Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) zu untersuchen.
Analysis Note
1.000 mg/l Cs in 2–3%iger Salpetersäure, hergestellt mit hochreinem CsNO3 und HNO3
Other Notes
Eine vollständige Liste unserer Certipur®-Reihe von ZRM für ICP und AAS sowie technische Daten und Musterzertifikate finden Sie auf unserer Website zu ICP- und AAS-Standards.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
170373170330170354
description
traceable to SRM from NIST CsNO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Cs Certipur®
description
traceable to SRM from NIST Ca(NO3)2 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Ca Certipur®
description
traceable to SRM from NIST Lu2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Lu Certipur®
description
traceable to SRM from NIST Sr(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Sr Certipur®
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
concentration
1000 mg/L Cs in 2-3% HNO3
concentration
10000 mg/L Ca in 2-3% HNO3
concentration
1000 mg/L Lu in 2-3% HNO3
concentration
1000 mg/L Sr in 2-3% HNO3
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)