Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Level
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Rh in 2-3% HNO3
technique(s)
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.014 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungen abgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten, Ablaufdatum und ausführliche Informationen zu Spurenverunreinigungen, zu erhalten.
Application
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material, TraceCERT® |
| technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc |
| product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® | product line TraceCERT® |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Artikel
ICP-MS analyzes 12 heavy metals in hemp-containing food samples using standard addition calibration for accurate quantification.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1703450100 | 04022536760759 |