Fortfahren mit
1.70353
Natrium-ICP-Standard
traceable to SRM from NIST NaNO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Na Certipur®
Synonym(e):
Natrium-Kalibrierstandard für ICP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
suitable for EPA 200.7
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Na in 2-3% HNO3
technique(s)
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.013 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird nach ISO 17034 hergestellt und gemäß ISO/IEC 17025 charakterisiert. Dieses ZRM ist auf die SI-Basiseinheit kg rückführbar und wird gegen die Primärnormale eines nationalen metrologischen Instituts (NMI), z. B. des NIST, gemessen.
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungen abgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten, Ablaufdatum und ausführliche Informationen zu Spurenverunreinigungen, zu erhalten.
Application
Der Natrium-IPC-Standard eignet sich als Kalibrierungsstandard für die Elementaranalyse mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP).
Analysis Note
1.000 mg/l Na in 2–3%iger Salpetersäure, hergestelltmit hochreinem NaNO3, HNO3 und Wasser
Other Notes
Eine vollständige Liste unserer Certipur®-Reihe von ZRM für ICP und AAS sowie technische Daten und Musterzertifikate finden Sie auf unserer Website zu ICP- und AAS-Standards.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
170381170324170345
description
traceable to SRM from NIST NaNO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Na Certipur®
description
traceable to SRM from NIST NaNO3 in HNO3 2-3% 10000 mg/l Na Certipur®
description
traceable to SRM from NIST In(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l In Certipur®
description
traceable to SRM from NIST Rh(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Rh Certipur®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
agency
suitable for EPA 200.7
agency
suitable for EPA 200.7
agency
suitable for EPA 200.8
agency
-
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natrium-ICP-Standard
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)