Fortfahren mit
1.70320
ICP-Standard für Germanium
traceable to SRM from NIST (NH4)2GeF6 in H2O 1000 mg/l Ge Certipur®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Ge in H2O
technique(s)
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.000 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird nach ISO 17034 hergestellt und gemäß ISO/IEC 17025 charakterisiert. Dieses ZRM ist auf die SI-Basiseinheit kg rückführbar und wird gegen die Primärnormale eines nationalen metrologischen Instituts (NMI), z. B. des NIST, gemessen.
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Sie können das Zertifikat auch auf http://www.sigma-aldrich.com herunterladen, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten, Ablaufdatum und ausführlichen Informationen zu Spurenverunreinigungen zu erhalten.
Application
  • Umweltüberwachung auf Schwermetalle: Germanium-ICP-Standards spielen eine wichtige Rolle bei der ersten Überprüfung von Böden auf ihre natürliche Radioaktivität und ihren (Halb-)metallgehalt, insbesondere im Zusammenhang mit stillgelegten Industriestandorten. Diese Anwendung unterstreicht die Bedeutung von hochreinen Germanium-Standards in der Umweltforschung, um die kommunale Sicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten (Huang et al., 2022).
  • Verbesserung von Iodanalysemethoden: Die Zuverlässigkeit der offiziellen AOAC-Methode 2012.15 für Iod, in der häufig Germanium als interner Standard bei ICP-MS-Analysen verwendet wird, unterstreicht die Rolle des Standards bei der Verbesserung der Methodengenauigkeit in biopharmazeutischen Anwendungen. Diese Verbesserung ist entscheidend, um die Qualität und Sicherheit pharmazeutischer Produkte zu gewährleisten (Hieda et al., 2022).
  • Fortschritte in der photochemischen Dampferzeugung: Forschungsprojekte zu den synergistischen Effekten von Kobalt-/Chloridionen und Luft-/Flüssigkeitsgrenzschichten bei der Erzeugung von Germanium-Hydriden demonstrieren die Anwendung des Germanium-ICP-Standards für die Entwicklung neuartiger Analysetechniken. Diese Methode bietet einen effizienteren und empfindlicheren Ansatz für die Spurenmetallanalyse in komplexen Matrizen (Yu et al., 2022).
  • Lithiumquantifizierung im Serum: Germanium-ICP-Standards sind entscheidend für die Standardadditionsmethode zur Quantifizierung von Lithium im Serum mittels Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma. Diese Technik ist in der klinischen Biochemie zur Überwachung therapeutischer Lithiumkonzentrationen unerlässlich, was die Bedeutung des Standards in der klinischen Diagnostik unterstreicht (Fan et al., 2022).
  • Gewässeranalyse: Die Bestimmung von Germanium in Gewässerproben mittels Hydrid-Erzeugung und ICP-MS/MS zeigt den Nutzen von Germanium-ICP-Standards in der Umweltwissenschaft. Diese Methode hilft bei der genauen und empfindlichen Bestimmung von Germaniumkonzentrationen, was für die Beurteilung von Umweltverschmutzungen und ihrer ökologischen Auswirkungen von entscheidender Bedeutung ist (Garcia-Figueroa et al., 2021).
Analysis Note
1.000 mg/l Ge in Wasser, hergestellt aus hochreinem (NH4)2GeF6 und Wasser
Other Notes
Eine vollständige Liste unserer Certipur®-Reihe von ZRM für ICP und AAS sowie technische Daten und Musterzertifikate finden Sie auf unserer Website zu ICP- und AAS-Standards.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
054191.703401.70317
grade
certified reference material
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
product line
Certipur®
product line
TraceCERT®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
pH
0.5 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
1 (20 °C in H2O)
pH
0.5 (20 °C in H2O)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
170320010004022536751115