Fortfahren mit
16-222
Anti-Phospho-Histon-H3(Ser10)-Antikörper, Klon 3H10, FITC-Konjugat
clone 3H10, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
H3 histone, family 3A, H3S10P, Histone H3 (phospho S10), H3 histone, family 3A, H3 histone, family 3B, H3 histone, family 3B (H3.3B)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 652,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
3H10, monoclonal
Application:
ICC, IF, WB
Citations:
4
€ 652,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3H10, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer10)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
Histon H3 ist eines der fünf Haupt-Histon-Proteine von Chromatin in eukaryotischen Zellen. Bestehend aus einer kugelförmigen Hauptdomäne und einem langen N-terminalen Ende, spielt H3 eine Rolle für die Struktur der Nukleosomen und somit der ′Perlenschnur′-Struktur. Das N-terminale Ende von Histon H3 ragt aus dem kugelförmigen Kern des Nukleosoms heraus und kann durch verschiedene epigenetische Modifikationen, die einen Einfluss auf Zellprozesse haben, verändert werden. Diese Modifikationen sind kovalente Bindungen von Methyl- oder Acetylgruppen an die Aminosäuren Lysin und Arginin sowie die Phosphorylierung von Serin oder Threonin.
17 kDa
Immunogen
Ein proprietäres Immunogen, das auf der Peptidsequenz, die Phosphoserin, das Rest 10 von humanem H3 entspricht, enthält, basiert. Klon 3H10.
Epitop: Ser10
Application
Anti-Phospho-Histon H3 (Ser10)-Antikörper, Klon 3H10, FITC-Konjugat ist ein monoklonaler Antikörper der Maus für den Nachweis von an Serin 10 phosphoryliertem Histon H3. Dieser mAb, auch als H3S10p bekannt, ist mit Fluoreszeinisothiocyanat (FITC) markiert, wurde in Peer-Reviewed-Fachzeitschriften publiziert und in WB, ICC und IF validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Western-Blot-Analyse: 0,5–5 µg/ml dieser Charge wiesen phosphoryliertes Histon H3 in säureextrahierten Proteinen von HeLa-Zellen (Katalognr. 17-306) nach, die mit Colcemid behandelt wurden.
Biochem/physiol Actions
Eine weitreichende Kreuzreaktivität zwischen Spezies ist zu erwarten.
Erkennt an Ser10 phosphoryliertes Histon H3, Molekülmasse 17 kDa.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG in Puffer mit PBS und 0,05 % Natriumazid, pH-Wert 7,1.
Mit Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Immunzytochemie: Mitotische HeLa-Zellen zeigten mit 4 μg/ml dieses Antikörpers eine positive Chromosomenimmunfärbung.
Kontrolle
Mitotische HeLa-Zellen (IF).
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
16-21805-80605-598
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
3H10, monoclonal
clone
3H11, monoclonal
clone
3H10, monoclonal
clone
RR002, monoclonal
conjugate
FITC conjugate
conjugate
CY5 conjugate
conjugate
-
conjugate
-
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
vertebrates, nematode, Caenorhabditis elegans, human
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tumor-suppressing function of caspase-2 requires catalytic site Cys-320 and site Ser-139 in mice.
Keqin Ren,Jing Lu,Aleksey Porollo,Chunying Du
The Journal of Biological Chemistry null
Christopher Merritt et al.
Development (Cambridge, England), 137(11), 1787-1798 (2010-05-01)
FBF-1 and FBF-2 (collectively FBF) are two nearly identical Puf-domain RNA-binding proteins that regulate the switch from mitosis to meiosis in the C. elegans germline. In germline stem cells, FBF prevents premature meiotic entry by inhibiting the expression of meiotic
Agata Zieba et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 11(7), M111-M111 (2012-03-24)
Fundamental open questions in signal transduction remain concerning the sequence and distribution of molecular signaling events among individual cells. In this work, we have characterized the intercellular variability of transforming growth factor β-induced Smad interactions, providing essential information about TGF-β