Fortfahren mit
16-170
Anti-Myc-Tag-Antikörper, Klon 9E10, Biotin-Konjugat
clone 9E10, Upstate®, from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 533,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
9E10, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
9
€ 533,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
9E10, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYC(4609)
General description
An Biotin konjugierter Anti-Myc-Tag-Antikörper (05-419)
Application
Der Anti-Myc-Tag-Antikörper, Klon 9E10, Biotin-Konjugat, weist die Konzentration von Myc-Tag nach und wurde für die Verwendung in WB und IC in Publikationen beschrieben und validiert.
Forschungskategorie
Epitop-Tags und Allgemeine Verwendung
Forschungsunterkategorie
Epitop-Tags
Zur Verwendung in Anwendungen, in denen ein Biotin-Konjugat von Vorteil ist, z. B. WB und ICC.
Physical form
PBS und 0,05 % Natriumazid
Preparation Note
1 Jahr bei 4 °C
Analysis Note
Regelmäßig mittels Immunblot an HeLa-Zellkernextrakt und Myc-markiertem rekombinanten Protein beurteilt
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
16-21205-41916-308
conjugate
biotin conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
-
conjugate
ALEXA FLUOR 488
Gene Information
human ... MYC(4609)
Gene Information
human ... MYC(4609)
Gene Information
-
Gene Information
human ... MYC(4609)
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
clone
9E10, monoclonal
clone
4A6, monoclonal
clone
9E10, monoclonal
clone
9E10, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
-
species reactivity
-
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c