Fortfahren mit
05-419
Anti-c-Myc Tag Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, 9E10
Synonym(e):
Anti-CMyc
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 491,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Clone:
9E10, monoclonal
Technique(s):
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
223
€ 491,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1008
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Myc-Tag-Antikörper, Klon 9E10, clone 9E10, Upstate®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9E10, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Epitop-Tags sind nützlich für die Markierung und den Nachweis von Proteinen mittels Immunblot-, Immunpräzipitation- und Immunfärbungsverfahren. Aufgrund ihrer geringen Größe ist es unwahrscheinlich, dass sie die biochemischen Eigenschaften der markierten Proteine beeinflussen.
Das Myc-Epitop-Tag wird verbreitet eingesetzt, um die Expression von rekombinanten Proteinen in Zellsystemen von Bakterien, Hefe, Insekten und Säugetieren nachzuweisen.
Prognostizierte Molekülmasse für humanes Myc: 49 kDa
Immunogen
Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 408–437 der Leucin-Zipper-Region von humanem Myc (AEEQKLISEEDLLRKRREQLKHKLEQLRNS) entspricht.
Application
Der Anti-Myc-Tag-Antikörper Klon 9E10 ist ein Antikörper gegen das Myc-Tag zur Verwendung in IH(P), IC, IP und WB.
Forschungskategorie
Epitop-Tags & Allgemeine Verwendung
Forschungsunterkategorie
Epitop-Tags
Biochem/physiol Actions
Erkennt Myc und rekombinante Proteine, die das Myc-Epitop-Tag enthalten.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigtes Immunglobulin in 0,07 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,105 mol/l NaCl, 0,035 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Positivkontrolle für humanes Myc: Weitverbreitete Expression, einschließlich A431-Zelllysat, Eierstockkrebs-Zelllysat oder Brustkrebsgewebe. Myc-Fusionsprotein, das in Zellen exprimiert wird.
Regelmäßig mittels Immunblot an Myc-markiertem rekombinantem Protein beurteilt
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
06-54916-21916-213
description
clone 9E10, Upstate®, from mouse
description
Upstate®, from rabbit
description
clone 4A6, Upstate®, from mouse
description
clone 4A6, Upstate®, from mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
9E10, monoclonal
clone
polyclonal
clone
4A6, monoclonal
clone
4A6, monoclonal
UniProt accession no.
P01106
UniProt accession no.
P01106
UniProt accession no.
P01106
UniProt accession no.
P01106
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
western blot: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)