Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 725,00 |
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4G10®, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr)
Gene Information
human ... PID1(55022)
General description
Beschreibung
monoklonaler IgG2bκ-Antikörper der Maus, der in vitro durch Maus-Maus-Hybridom 4G10 hergestellt wird. Mit Protein-G-Sepharose-Chromatografie aufgereinigt und mit Meerrettichperoxidase vernetzt.
Immunogen
Application
Allgemeine posttranslationale Modifikation
Signalisierung
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
HINWEIS: Entfernen Sie für eine optimale Leistung die HRP-Ausfällung durch Zentrifugieren des Fläschchens vor dem Gebrauch.
Analysis Note
Mit Pervanadat behandelte humane A431-Zellextrakte, mit EGF behandelte humane A431-Zellen.
Western-Blot-Analyse:
Mit 0,5–2 μg/ml geprüft; optimale Leistung bei 2 μg/ml (10 μl je 10 ml Blocking-Puffer). Diese Charge wies Tyrosin-phosphorylierte Proteine in RIPA-Lysaten von mit EGF behandelten humanen A431-Karzinomzellen nach.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... PID1(55022) | Gene Information human ... PID1(55022) | Gene Information human ... PID1(55022) | Gene Information human ... PID1(55022) |
| conjugate peroxidase conjugate | conjugate - | conjugate biotin conjugate | conjugate - |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone 4G10®, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| DWK73750-16150 | 04061841118275 |