Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.470,00 |
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4G10®, monoclonal
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PID1(55022)
General description
Immunogen
Application
Geeignet für Immunpräzipitation und Affinitätsreinigung.
Signalisierung
Allgemeine posttranslationale Modifikation
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Immunpräzipitationsanalyse:
Mit 10–50 μl dieses Antikörpers wurde der EGF-Rezeptor und andere tyrosinphosphorylierte Proteine aus EGF-stimulierten A431-Zellen immunpräzipitiert.
Mit Pervanadat behandelte humane A431-Zellextrakte, mit EGF behandelte humane A431-Zellen.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| clone 4G10®, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal | clone 4G10®, monoclonal |
| species reactivity vertebrates | species reactivity - | species reactivity human | species reactivity vertebrates |
| Gene Information human ... PID1(55022) | Gene Information human ... PID1(55022) | Gene Information human ... PID1(55022) | Gene Information - |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c