Fortfahren mit
1.50448
SeQuant® ZIC®-HILIC 200Å (3.5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 2.1 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
Synonym(e):
HPLC-Säule für zwitterionische hydrophile Interaktions-Flüssigkeitschromatographie
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.360,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
NB.21
Particle size:
3.5 μm
Matrix active group:
ZIC-HILIC, ZIC-HILIC bonding phase
Pore size:
200 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
€ 1.360,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SeQuant® ZIC-HILIC 3,5 µm, 200 Å 150 x 2,1 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
material
PEEK-lined stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L114
product line
SeQuant®
feature
endcapped: no
parameter
550 bar pressure, 70 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L × I.D.
15 cm × 2.1 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
ZIC-HILIC, ZIC-HILIC bonding phase
particle size
3.5 μm
pore size
200 Å pore size
operating pH
2-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
storage temp.
no temp limit
General description
SeQuant® ZIC®-HILIC-Säulen sind dafür konzipiert, alle Arten von polaren und hydrophilen Verbindungen zurückzuhalten und aufzutrennen, und für robuste Chromatographie mit hoher Selektivität und Reproduzierbarkeit. Das kieselgelbasierte ZIC®-HILIC-Sorbens hat eine gebundene stationäre Phase aus einem hochpolaren dauerhaften Zwitterion. Die Trennungsselektivität wird durch das 1:1 Ladungsgleichgewicht des Zwitterions begünstigt,wodurch die ZIC®-HILIC-Säule insgesamt neutral ist und schwache, aber wichtige ionische Wechselwirkungen aufweist. Die Feineinstellung der Selektivität der ZIC®-HILIC-Säule während der Methodenentwicklung wird durch das pH-unabhängige permanente Zwitterion erleichtert, wodurch nur die Analyten (und nicht die Säule) während der Optimierung des Eluats beeinflusst werden.Aufgrund der Porengröße von 200 Å ist die Säule perfekt für die Auftrennung von größeren polaren Molekülen unter HILIC-Bedingungen geeignet.Die Säulenmaße von 150 mm Länge x 2,1 mm ID sind die optimale Wahl für die Auftrennung von polaren Verbindungen mit einer UHPLC oder einem optimierten HPLC-Gerät mit kleinen Verweilvolumina.Dank ihrer vorteilhaften Retention und der stabilen Leistung sind SeQuant® HILIC-Säulen in vielen Laboren weltweit sehr beliebt geworden. Zum Beispiel hat die US-amerikanische FDA (United States Food and Drug Administration) SeQuant® ZIC®-HILIC für die Analyse von Melamin und verwandten Substanzen empfohlen. SeQuant® HILIC-Säulen sind überragend in Bezug auf ihre Stabilität und das geringe Ausbluten. Aufgrund dieser Eigenschaften eignen sie sich besonders für LC-MS-Anwendungen, bei denen ein hoher Hintergrund zur Signalunterdrückung und Interferenz bei quantitativen Messungen sowie zu erhöhtem Geräteverschleiß führen kann. Ihre hohe Stabilität macht diese Hochleistungs-HILIC-Säulen auch für traditionelle HPLC-Anwendungen attraktiv.Informieren Sie sich näher über das Supelco HPLC-Säulen-Portfolio und die Methodenentwicklung:Broschüre: Leitfaden für die HPLC- und UHPLC-Säulenauswahl Broschüre: Praktischer Leitfaden für die HPLC - Methodenentwicklung
Application
  • Click-Postsynthese von mikroporösen organischen Network@Silica-Verbundstoffen: Diese Studie demonstriert die Anwendung von SeQuant-ZIC-HILIC-Säulen bei der Mixed-Mode-Chromatographie, insbesondere bei der Synthese von Verbundstoffen, die sowohl die Umkehrphasen- als auch die hydrophile Interaktionschromatographie erleichtern. Dieser Ansatz ist entscheidend für die fortschrittliche Analyse pharmazeutischer Verbindungen und die Technologie zur Trennung von Biomolekülen (Sun HF et al., 2023).
  • Evaluation of Hold-Up Volume Determination Methods and Markers in Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography: Diese Studie legt den Fokus auf die Präzisierung der Volumenbestimmung mit ZIC-HILIC-Säulen, um die Methodenentwicklung für Pharmazeutika zu verbessern und eine Grundlage für hochauflösende Massenspektrometrie-Anwendungen zu schaffen (Redon L et al., 2023).
  • Bestimmung des Polyphenolgehalts von Beerensäften: In dieser Studie wird die SeQuant-ZIC-HILIC-Technologie für die umfassende zweidimensionale Flüssigchromatographie verwendet, die für die komplexe Probenanalyse bei Beurteilungen der Lebensmittelsicherheit und -qualität unerlässlich ist (Arena K et al., 2023).
  • Einfache und empfindliche Bestimmung von Sulfiten in chinesischen Kräutertees: Diese Forschungsarbeit unterstreicht die Robustheit von SeQuant ZIC-HILIC in der Ultra-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung, um die Sicherheit von pflanzlichen Produkten und deren Einhaltung strenger Gesundheitsstandards sicherzustellen (Yang L et al., 2022).
Analysis Note
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Cytosin): ≥ 90000
Symmetrie (Cytosin): 0,95–1,40
Legal Information
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC-HILIC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.504471.504491.50445
particle size
3.5 μm
particle size
3.5 μm
particle size
3.5 μm
particle size
3.5 μm
matrix active group
ZIC-HILIC bonding phase
matrix active group
ZIC-HILIC bonding phase
matrix active group
ZIC-HILIC bonding phase
matrix active group
ZIC-HILIC bonding phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
agency
suitable for USP L114
agency
suitable for USP L114
agency
suitable for USP L114
agency
suitable for USP L114
technique(s)
HPLC: suitable, UHPLC-MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High), LC/MS: suitable, UHPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
pore size
200 Å pore size
pore size
200 Å pore size
pore size
200 Å pore size
pore size
200 Å pore size
Still not finding the right product?
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This study is aimed at developing and validating an LC-ESI-ion trap-MS/MS method for identification and quantification of ethyl glucuronide (EtG) and ethyl sulfate (EtS) as ethanol biomarkers for urine analysis.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
150448000104027269134303