1.50445
SeQuant® ZIC®-HILIC 200Å (3.5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm x 2.1 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
Synonym(e):
HPLC-Säule für zwitterionische hydrophile Interaktions-Flüssigkeitschromatographie
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
SeQuant® ZIC-HILIC™ 3,5 µm, 200 Å 50 x 2,1 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
Materialien
PEEK-lined stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L114
Produktlinie
SeQuant®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Parameter
550 bar pressure
70 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Säule L × ID
5 cm × 2.1 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
ZIC-HILIC bonding phase
Partikelgröße
3.5 μm
Porengröße
200 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-7.5
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
Lagertemp.
no temp limit