Fortfahren mit
1.50440
SeQuant® ZIC®-HILIC 100Å (3.5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm x 2.1 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 863,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
NB.21
Particle size:
3.5 μm
Matrix active group:
ZIC-HILIC, ZIC-HILIC bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
€ 863,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SeQuant® ZIC-HILIC 3,5 µm, 100 Å 50 x 2,1 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
material
PEEK-lined stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L114
product line
SeQuant®
feature
endcapped: no
parameter
550 bar pressure, 70 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L × I.D.
5 cm × 2.1 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
ZIC-HILIC, ZIC-HILIC bonding phase
particle size
3.5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH
2-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
storage temp.
no temp limit
General description
SeQuant® ZIC®-HILIC-Säulen sind dafür konzipiert, alle Arten von polaren und hydrophilen Verbindungen zurückzuhalten und aufzutrennen, und für robuste Chromatographie mit hoher Selektivität und Reproduzierbarkeit. Das kieselgelbasierte ZIC®-HILIC-Sorbens hat eine gebundene stationäre Phase aus einem hochpolaren dauerhaften Zwitterion. Die Trennungsselektivität wird durch das 1:1 Ladungsgleichgewicht des Zwitterions begünstigt,wodurch die ZIC®-HILIC-Säule insgesamt neutral ist und schwache, aber wichtige ionische Wechselwirkungen aufweist. Die Feineinstellung der Selektivität der ZIC®-HILIC-Säule während der Methodenentwicklung wird durch das pH-unabhängige permanente Zwitterion erleichtert, wodurch nur die Analyten (und nicht die Säule) während der Optimierung des Eluats beeinflusst werden.Aufgrund der Porengröße von 100 Å ist die Säule perfekt für die Auftrennung von kleinen polaren Molekülen unter HILIC-Bedingungen geeignet.Die Säulenmaße von 50 m Länge x 2,1 mm ID sind die optimale Wahl für die schnelle und hochauflösende Auftrennung von polaren Verbindungen mit einer UHPLC oder einem optimierten HPLC-Gerät mit kleinen Verweilvolumina.Dank ihrer vorteilhaften Retention und der stabilen Leistung sind SeQuant® HILIC-Säulen in vielen Laboren weltweit sehr beliebt geworden. Zum Beispiel hat die US-amerikanische FDA (United States Food and Drug Administration) SeQuant® ZIC®-HILIC für die Analyse von Melamin und verwandten Substanzen empfohlen. SeQuant® HILIC-Säulen sind überragend in Bezug auf ihre Stabilität und das geringe Ausbluten. Aufgrund dieser Eigenschaften eignen sie sich besonders für LC-MS-Anwendungen, bei denen ein hoher Hintergrund zur Signalunterdrückung und Interferenz bei quantitativen Messungen sowie zu erhöhtem Geräteverschleiß führen kann. Ihre hohe Stabilität macht diese Hochleistungs-HILIC-Säulen auch für traditionelle HPLC-Anwendungen attraktiv.Informieren Sie sich näher über das Supelco HPLC-Säulen-Portfolio und die Methodenentwicklung:Broschüre: Leitfaden für die HPLC- und UHPLC-Säulenauswahl Broschüre: Praktischer Leitfaden für die HPLC – Methodenentwicklung
Analysis Note
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Cytosin): ≥ 90000
Symmetrie (Cytosin): 0,95-1,40
Legal Information
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC-HILIC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.504451.504461.50447
particle size
3.5 μm
particle size
3.5 μm
particle size
3.5 μm
particle size
3.5 μm
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
matrix active group
ZIC-HILIC bonding phase
matrix active group
ZIC-HILIC bonding phase
matrix active group
ZIC-HILIC bonding phase
matrix active group
ZIC-HILIC bonding phase
agency
suitable for USP L114
agency
suitable for USP L114
agency
suitable for USP L114
agency
suitable for USP L114
pore size
100 Å pore size
pore size
200 Å pore size
pore size
200 Å pore size
pore size
200 Å pore size
product line
SeQuant®
product line
SeQuant®
product line
SeQuant®
product line
SeQuant®
Still not finding the right product?
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
150440000104027269133757
Questions
  1. Do they have concerns about potential performance issues when opting for a smaller dimension column,considering that this is a HILIC column? Especially for the analysis of sulfites using the 150 x 2.1, 5µm (100 A) column for the conversion of free sulfites to HMS (hydroxymethylsulfonate) and subsequent analysis by LC-MS/MS. Is there a risk of reduced performance when using a column size of 50 x 2.1 mm, 3.5 µ (100 A) instead of the larger format for SeQuant ZIC-HILIC columns?
    1 answer
    1. The efficiency available for the separation (and by this resolution) is always dependent on column length. Reducing the column length to half is reducing the efficiency of the column to half. The principle is the same with RP and HILIC - there is no difference.