Fortfahren mit
1.50436
SeQuant® ZIC®-HILIC 200Å (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 20 mm x 2.1 mm, Guard Kit with holder and Guard Column
Synonym(e):
Vorsäule für hydrophile Interaktions-Flüssigkeitschromatographie
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
3 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 920,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
NB.21
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
ZIC-HILIC, ZIC-HILIC bonding phase
Pore size:
200 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
€ 920,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SeQuant® ZIC-HILIC-Vorsäulenkit 20 x 2,1 mm, PEEK-lined stainless steel column, pkg of 3 column
material
PEEK-lined stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L114
product line
SeQuant®
feature
endcapped: no
packaging
pkg of 3 column
parameter
550 bar pressure, 70 °C max. temp.
technique(s)
LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L × I.D.
2 cm × 2.1 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
ZIC-HILIC, ZIC-HILIC bonding phase
particle size
5 μm
pore size
200 Å pore size
operating pH
2-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
storage temp.
no temp limit
General description
Die SeQuant® ZIC®-HILIC-Vorsäule schützt Ihre analytische Säule vor Kontamination. Das Vorsäulenkit enthält 3 Vorsäulen mit Verbindungsstück.
SeQuant® ZIC®-HILIC-Säulen sind dafür konzipiert, alle Arten von polaren und hydrophilen Verbindungen zurückzuhalten und aufzutrennen, und für robuste Chromatographie mit hoher Selektivität und Reproduzierbarkeit.
Das kieselgelbasierte ZIC®-HILIC-Sorbens hat eine gebundene stationäre Phase aus einem hochpolaren dauerhaften Zwitterion. Die Trennungsselektivität wird durch das 1:1 Ladungsgleichgewicht des Zwitterions begünstigt,wodurch die ZIC®-HILIC-Säule insgesamt neutral ist und schwache, aber wichtige ionische Wechselwirkungen aufweist. Die Feineinstellung der Selektivität der ZIC®-HILIC-Säule während der Methodenentwicklung wird durch das pH-unabhängige permanente Zwitterion erleichtert, wodurch nur die Analyten (und nicht die Säule) während der Optimierung des Eluats beeinflusst werden.
Dank ihrer vorteilhaften Retention und der stabilen Leistung sind SeQuant® HILIC-Säulen in vielen Laboren weltweit sehr beliebt geworden. Zum Beispiel hat die US-amerikanische FDA (United States Food and Drug Administration) SeQuant® ZIC®-HILIC für die Analyse von Melamin und verwandten Substanzen empfohlen.
SeQuant® HILIC-Säulen sind überragend in Bezug auf ihre Stabilität und das geringe Ausbluten. Aufgrund dieser Eigenschaften eignen sie sich besonders für LC-MS-Anwendungen, bei denen ein hoher Hintergrund zur Signalunterdrückung und Interferenz bei quantitativen Messungen sowie zu erhöhtem Geräteverschleiß führen kann. Ihre hohe Stabilität macht diese Hochleistungs-HILIC-Säulen auch für traditionelle HPLC-Anwendungen attraktiv.
Informieren Sie sich näher über das Supelco HPLC-Säulen-Portfolio und die Methodenentwicklung:
Broschüre: Leitfaden für die HPLC- und UHPLC-Säulenauswahl
Broschüre: Praktischer Leitfaden für die HPLC - Methodenentwicklung
Legal Information
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC-HILIC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.504921.504901.50435
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
matrix active group
ZIC-HILIC bonding phase
matrix active group
ZIC-HILIC bonding phase
matrix active group
ZIC-HILIC bonding phase
matrix active group
ZIC-HILIC bonding phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
pore size
200 Å pore size
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
pore size
200 Å pore size
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
agency
suitable for USP L114
agency
suitable for USP L114
agency
suitable for USP L114
agency
suitable for USP L114
Still not finding the right product?
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
150436000104027269133719