Fortfahren mit
1.50334
LiChrosorb® RP-18 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, Hibar® RT HPLC Column
Synonym(e):
TM=[„LiChrosorb“] C18-HPLC-Säule
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 875,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
10 μm
Matrix active group:
C18 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
€ 875,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
LiChrosorb® RP-18 (10 µm) Hibar® RT 250-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L1
product line
LiChrosorb®
feature
endcapped: no
parameter
400 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low)
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 bonding phase
particle size
10 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC-Säule
LiChrosorb® RP-18 ist ein zuverlässiger, unregelmäßig geformter Kieselgelträger mit Umkehrphaseneigenschaften. Er eignet sich besonders gut für die Trennung von neutralen, sauren und schwach basischen Verbindungen. Dieses Sorptionsmittel befindet sich in einer Hibar 250-4-HPLC-Säule. Für die Montage einer LiChroCART 4-4 Vorsäule muss die Vorsäulenhalterung 1.51487 verwendet werden.
Analysis Note
Druck: ≤ 30,0 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 20000
Symmetrie (Toluol): 0,8–1,4
k′-Wert (Toluol): 1,0–2,5
Legal Information
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.503331.504331.50545
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
particle size
10 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
product line
LiChrosorb®
product line
LiChrosorb®
product line
LiChrosorb®
product line
LiChrospher®
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
Still not finding the right product?
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
150334000104022536232737