Fortfahren mit
1.50175
LiChroCART for customized packing HPLC Columns
L × I.D. 125 mm × 3 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use; please select HPLC sorbent for Column filling
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 974,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
€ 974,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
LiChroCART 125-3, suitable for HPLC
parameter
250 bar pressure
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable
column L × I.D.
12.5 cm × 3 mm
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.501951.501771.51448
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
parameter
250 bar pressure
parameter
250 bar pressure
parameter
250 bar pressure
parameter
250 bar pressure
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
column L × I.D.
12.5 cm × 3 mm
column L × I.D.
12.5 cm × 2 mm
column L × I.D.
25 cm × 3 mm
column L × I.D.
10 cm × 4.6 mm
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChroCART 125-3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
150175000104022536232560
150175712704027269359577