Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
LiChroCART™ 250-3, suitable for HPLC
parameter
250 bar pressure
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable
column L × I.D.
25 cm × 3 mm
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC-Kartusche für Kundenfüllung, bitte Packungsmaterial angeben
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChroCART™ 250-3