Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
agency
ISO 9308
Quality Level
sterility
sterile
form
plate (ready-to-use)
feature
ready-to-use
packaging
box of 20 plates
manufacturer/tradename
ReadyPlate™
plate diam.
90 mm
application(s)
food and beverages
microbiology
water monitoring
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
General description
Application
Analysis Note
Nachweis coliformer Bakterien: Das Substrat Salmon-GAL wird zum Nachweis der β-D-Galactosidase-Aktivität, die charakteristisch für coliforme Bakterien ist, eingesetzt. Die Wechselwirkung führt zu einer rosaroten bis roten Farbe der coliformen Kolonien.
E. coli-Nachweis: Das Substrat X-Glucuronid wird zum Nachweis der β-D-Glucuronidase-Aktivität eingesetzt. E. coli spaltet sowohl Salmon-GAL als auch X-Glucuronid, sodass positive Kolonien eine dunkelblaue bis violette Farbe annehmen. Diese können leicht von anderen coliformen Kolonien, die eine rosarote bis rote Farbe haben, unterschieden werden. Manche E. coli (3–4 %) sind β-D-Glucuronidase-negativ und erscheinen als rosarote bis rote Kolonien.
Die begleitende Flora erscheint als farblose Kolonien, mit Ausnahme einiger Organismen, die eine β-D-Glucuronidase-Aktivität aufweisen. Diese Kolonien erscheinen hellblau bis türkisfarben.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| sterility sterile | sterility - | sterility - | sterility - |
| feature ready-to-use | feature ready-to-use | feature ready-to-use | feature ready-to-use |
| plate diam. 90 mm | plate diam. - | plate diam. 90 mm | plate diam. - |
| packaging box of 20 plates | packaging box of 20 plates | packaging box of 20 or 120 plates | packaging pkg of (90 mm plate (20 plates per box)) |
| suitability Escherichia coli, coliforms | suitability Pseudomonas aeruginosa | suitability molds, yeasts | suitability Listeria spp. |
| application(s) food and beverages | application(s) filtration | application(s) cosmetics | application(s) environmental |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ReadyPlate™ Chromocult® Coliform-Agar
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 58030-1G-F | 04061832630113 |
| 58030-25G-F | 04061832630120 |
| I8377-250MG | 04061833858554 |
| I8377-25G | 04061833858561 |
| I8377-1G | 04061835347797 |
| I8377-5G | 04061835347803 |
| I10406-5G | 04061833847459 |
| 58030-5G-F | 04061833356449 |
| I10406-25G | 04061833847442 |
| I10406-1G | 04061833847435 |
| 1466890020 | 04027269683269 |