1.46767
ReadyPlate™ 55 Cetrimid-Nalidixinsäure-Agar
To detect Pseudomonas aeruginosa, diam. 55 mm, box of 20 plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
ISO 16266
Qualitätsniveau
Form
plate (ready-to-use)
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
box of 20 plates
Hersteller/Markenname
ReadyPlate™
Durchmesser
55 mm
Anwendung(en)
filtration
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Pseudomonas aeruginosa
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Verwandter Inhalt
Die mikrobiologische Untersuchung von Lebensmitteln ist ein wichtiger Teil des Lebensmittelsicherheits- und Qualitätsmanagements. Hier finden Sie weitere Informationen über das breite Angebot an Tests für den Nachweis von Pathogenen und Verderbniserregern.
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.