Fortfahren mit
1.46683
Trypton-Soja-Agar – gebrauchsfertige Absetzplatten
Sodium thiosulfate, Histidine, Lecithin, Tween®, ICR plus lockable plate, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Synonym(e):
TSA, Sojabohnen-Caseinaufschluss-Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106217
Composition:
Histidine , Lecithin , Sodium thiosulfate , Tween®
Plate diam.:
90 mm
Feature:
ready-to-use
Sterility:
sterile; irradiated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
sterile; irradiated
form
plate (ready-to-use)
feature
ready-to-use
composition
Histidine , Lecithin , Sodium thiosulfate , Tween®
plate diam.
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100®
storage temp.
2-25°C
suitability
bacteria, fungi
General description
Trypton-Soja-Agar + LTHTh 90-mm-ICR+-Sedimentationsplatten (verschließbar) wurden zur Bestimmung der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen in der Luft durch aktives oder passives Luftmonitoring sowie für Fingerabdrücke des Personals in Isolatoren und Reinräumen entwickelt. Es ist ein Komplexmedium zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Die Formulierung des Soja-Casein-Pepton-Mediums enthält eine Kombination von Casein und Soja-Peptonen und liefert organischen Stickstoff, insbesondere Aminosäuren und längerkettige Peptide. Das osmotische Gleichgewicht wird durch Natriumchlorid aufrechterhalten und das Medium enthält zusätzlich Pyruvat zur Inaktivierung von Wasserstoffperoxidresten. Lecithin, Polysorbat 80 (Tween®), Histidin und Natriumthiosulfat sind Neutralisationsmittel, um die Wirkstoffe von Desinfektionsmitteln wie Alkohol (70 % Ethanol oder Isopropanol), Aldehyd, Chlorit, Dichlorisocyanurat, Glucoprotamin, Peressigsäure, Phenolen, quartären Ammoniumverbindungen und Biguaniden zu inaktivieren. Zusätzlich ist diese Plattenausführung (plus oder „+“) mit einem verschließbaren Deckel für einen sicheren Transport nach der Probenahme ohne Risiko des Deckelverlusts ausgestattet. Für die aerobe Inkubation sollten die Platten in der „CLOSED“-Position verschlossen sein (Deckel im Uhrzeigersinn drehen), und für die anaerobe oder mikroaerophile Inkubation in der „VENT“-Position (Deckel gegen den Uhrzeigersinn drehen)
Application
Trypton-Soja-Agar (TSA, Soja-Casein-Pepton-Agar) ist ein Komplexmedium zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Das Medium wird für das Umfeldmonitoring durch Bestimmung der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen in der Luft durch aktives oder passives Luftmonitoring sowie für Fingerabdrücke des Personals in Isolatoren und Reinräumen angewendet.
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.467001.460501.46685
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
suitability
bacteria, fungi
suitability
bacteria, fungi
suitability
bacteria, fungi
suitability
bacteria, fungi
plate diam.
90 mm
plate diam.
90 mm
plate diam.
90 mm
plate diam.
-
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use, ICR Settle plate
feature
ready-to-use
agency
EP, USP
agency
EP, USP
agency
EP, USP
agency
EP, USP
form
plate (ready-to-use)
form
plate (ready-to-use)
form
plate (ready-to-use)
form
plate
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Verwandter Inhalt
Settle plates for isolators and critical cleanrooms
Befestigungsplatten für Isolatoren und kritische Reinräume.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146683002004027269692261
146683012004027269692278