CASO-Agar
Trypton-Soja-Agar (TSA), auch bekannt als Trypticase-Soja-Agar, Sojabohnen-Casein-Digest-Agar oder CASO-Agar (Caseinpepton-Sojamehlpepton) ist ein Medium, das in qualitativen Verfahren zur Isolierung und Kultivierung sowohl anspruchsvoller als auch nicht anspruchsvoller Mikroorganismen verwendet wird. Da es das Wachstum eines breiten Spektrums an Bakterien und Pilzen unterstützt, kommt dieses Nährmedium standardmäßig bei der Sterilitätsprüfung zum Einsatz, um eine Kontamination der Einrichtung festzustellen. Darüber hinaus bietet es den Vorteil des Vor-Ort-Monitorings auf mikrobielle Kontamination. CASO-Agar als Schrägagar wird für die Kultivierung, Konservierung und den Transport von Bakterienkulturen verwendet. Dieses Medium enthält Casein und Sojapeptone, die die für das Bakterienwachstum notwendigen Stickstoffverbindungen (Aminosäuren und Peptide) liefern. Das Medium weist ein klares bis gelbliches Erscheinungsbild auf und hat einen pH-Wert zwischen 7,1 und 7,5.
- CASO-Agar für die Zählung aerober Mikroorganismen in der Luft
- CASO-Agar für die Isolierung und Kultivierung von Mikroorganismen
- Milliflex® Kassetten
- NutriSelect® Prime CASO-Agar, halal, mit Lecithin und Polysorbate 80
- IsoBag® CASO-Agar Contact
- Agar-Streifen TC (Gesamtkeimzahl)
- Contact DC (Desinfektionskontrolle)
Produkte
CASO-Agar für die Zählung aerober Mikroorganismen in der Luft
CASO-Agar wird für das Wachstum und die Trennung einer breiten Palette von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen verwendet. Mit diesem Agar können außerdem die Gesamtzahl aerober Keime in der Luft mittels aktiver oder passiver Verfahren des Luftmonitorings gemessen sowie Spuren von mikrobiologischer Kontamination in Isolatoren und Reinräumen im Rahmen des Hygienemonitorings nachgewiesen werden.
CASO-Agar Contact ICR (Isolator und Reinraum) Plus
CASO-Agar Contact ICR plus mit einer gammabestrahlten gebrauchsfertigen Platte und CASO-Agar Contact, eine gebrauchsfertige sterile, mit Lecithin und Polysorbat (Tween®) 80 angereicherte Platte, um hemmende Substanzen aus der Reinigung zu neutralisieren, werden zur Bestimmung der Gesamtzahl aerober Keime auf trockenen, desinfizierten Oberflächen sowie zum Abklatsch von Personal in unkritischen Bereichen verwendet.
CASO-Agar-Sedimentationsplatte, eine sterile, gebrauchsfertige Platte angereichert mit Lecithin, Tween®, Histidin und Cystein, wird zur Bestimmung der Gesamtzahl aerober Keime in Proben, die Konservierungsmittel enthalten, oder zur Prüfung der Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln verwendet.
CASO-Agar für die Isolierung und Kultivierung von Mikroorganismen
GranuCult® CASO-Agar ist in Form von Nährmediumgranulat (dehydrierte Nährmedien) erhältlich und eignet sich für die Anzucht und Isolierung eines breiten Spektrums von Mikroorganismen, die in verschiedenen Materialien vorkommen. Außerdem wird er in der pharmazeutischen Industrie zur Qualitätskontrolle eingesetzt.
CASO-Agar, Vegitone, ist ein nicht steriles Allzweckmedium, das frei von Materialien tierischen Ursprungs ist (Caseinpepton wird durch ein Pflanzenpepton ersetzt) und für die Kultivierung einer Vielzahl von Mikroorganismen unerlässlich ist.
NutriSelect® Plus CASO-Agar ist ein Pulvermedium, das sowohl in der Industrie als auch in der Forschung zum Einsatz kommt. Dieses Medium wird üblicherweise für die Kultivierung und Isolierung von anspruchsvollen oder nicht anspruchsvollen Mikroorganismen aus Testproben verwendet. Es eignet sich sowohl für das Wachstum aerober als auch anaerober Mikroflora.
NutriSelect® Prime CASO-Agar, als halal zertifiziert und für die Verwendung in Prozessen mit Halal- und Koscher-Zertifizierung geeignet, wird üblicherweise zum Nachweis und zur Isolierung anspruchsvoller oder nicht anspruchsvoller Mikroorganismen aus Testproben verwendet. Es eignet sich sowohl für das Wachstum aerober als auch anaerober Mikroflora.
CASO-Agar mit LTHTh (Tween® 80, Lecithin, Histidin, und Natriumthiosulfat), ein komplexes, nährstoffreiches, hemmstofffreies mikrobielles Medium, wird für die Kultivierung und Isolierung empfindlicher Bakterien, Hefen und Schimmelpilze verwendet. Tween® 80, Lecithin, Histidin und Natriumthiosulfat neutralisieren hemmende Substanzen aus Reinigungs-, Desinfektions- oder Konservierungsmitteln.
Milliflex® Kassetten
Milliflex® Kassette, vorgefüllt mit CASO-Agar, Polysorbat 80 und Lecithin, ist ein gebrauchsfertiges Medium auf Agar-Basis (vorgegossene Agarplatte) zur Verwendung mit dem Milliflex® oder Milliflex Oasis® System. Es wird bei Keimbelastungstests und allgemeinen mikrobiologischen Analysen eingesetzt, um die Wirksamkeit von Hygienemaßnahmen für Behälter, Geräte und Oberflächen sowie für mit Wasser mischbare kosmetische Produkte zu bewerten.
NutriSelect® Prime CASO-Agar, halal, mit Lecithin und Polysorbate 80
NutriSelect® Prime CASO-Agar, als halal zertifiziert, mit Lecithin und Polysorbat 80, wird für die Auszählung und den Nachweis aerober mesophiler Mikroorganismen in Kosmetika, Arzneimitteln und Produkten mit Konservierungsstoffen verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Bewertung der Wirksamkeit von Hygienemaßnahmen für Behälter, Geräte und Arbeitsbereiche eingesetzt. Es kann in Prozessen mit Halal- und Koscher-Zertifizierung verwendet werden.
IsoBag® CASO-Agar Contact
Der IsoBag® CASO-Agar Contact mit Lecithin und Tween® ist ein steriler DPTE-Beta-Beutel aus Polyurethan, der für den schnellen und bequemen Transfer von Kulturmedien entwickelt wurde. Er kommt beim Oberflächenmonitoring in Isolatoren oder Barrieresystemen mit beschränktem Zugriff (RABS) zum Einsatz.
Agar-Streifen TC (Gesamtkeimzahl)
Agar-Streifen sind gebrauchsfertige Nährbodenträger, die Nährmedien in einer biegsamen Trägerfolie enthalten und für das Monitoring von Umgebungsluft und komprimierten Gasen mit RCS® Luftprobennehmern entwickelt wurden.
Contact DC (Desinfektionskontrolle)
Envirocheck™ Contact DC sind paddelförmige biegsame, mit CASO-Agar beschichtete Nährbodenträger für die halbquantitative Bewertung von Mikroorganismen auf Oberflächen und in Flüssigkeiten zur Beurteilung der Wirksamkeit von Desinfektionsmaßnahmen. Objektträger A ist mit CASO-Agar beschichtet, um die Gesamtkeimzahl (aerob) zu ermitteln. Objektträger B ist mit CASO-Agar beschichtet, der Polysorbat 80, Natriumthiosulfat, Lecithin und Histidin enthält, um das Wachstum von Bakterien zu ermöglichen, die durch die Reinigung oder Desinfektion vorübergehend gehemmt werden können, aber lebensfähig bleiben.