Fortfahren mit
1.46529
ICR-Swab
To detect contamination on surfaces in cleanrooms and isolators
Synonym(e):
Soja-Casein-Pepton-Medium mit Neutralisationsmitteln (Enthemmern), CASO-Bouillon mit Neutralisationsmitteln (Enthemmern), TSA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41112601
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EP, JP, USP
sterility
sterile; irradiated
form
liquid
feature
ready-to-use
packaging
pkg of 100 units
pH
7.3 ( in H2O), 7.3 (20 °C in H2O)
application(s)
industrial hygiene (monitoring
)
pharmaceutical
surface monitoring
compatibility
stand alone
shipped in
ambient
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Der ICR-Swab wurde für das mikrobiologische Luftmonitoring auf trockenen Oberflächen in Reinräumen und Isolatoren konzipiert. Der Test ist ein qualitativer Test auf das Vorhandensein/Fehlen von mikrobiologischen Kontaminationen auf der untersuchten Oberfläche. Der ICR-Swab ist ein Komplettsystem, das für die Probenahme auf der Oberfläche sowie das Ausspülen und Inkubieren des Wischtesters nur einmal geöffnet werden muss. Der ICR-Swab besteht aus einem Zweikammersystem. Die eine Kammer enthält das Röhrchen mit dem vorbefeuchteten Wischtester, die zweite, ballonförmige Kammer enthält ein Soja-Casein-Pepton-Medium mit zusätzlich Polysorbat (Tween®) 80, Lecithin und Pyruvat als Neutralisationsmittel (Enthemmer). Beide Kammern sind über den hohlen Schaft des Wischtesters verbunden, der vor der Probenahme verschlossen ist. Durch Umknicken der oberen ballonförmigen Kammer wird dieser Verschluss geöffnet. Anschließend kann das Kulturmedium in die Wischtester-Spitze gedrückt werden.
Application
Der ICR-Swab dient für das Umfeldmonitoring auf trockenen Oberflächen, z. B. Abfüllnadeln, Schläuchen und anderen schwer zugänglichen Oberflächen in Reinräumen und Isolatoren.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.466851.466101.46492
form
liquid
form
plate
form
powder
form
liquid
agency
EP, USP, JP
agency
EP, USP
agency
EP 2.6.13, JP 4.06, USP 71
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
suitability
nonselective for
suitability
bacteria, fungi
suitability
nonselective for bacteria
suitability
selective for (fastidious aerobic bacteria, yeasts, and molds)
sterility
sterile; irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; autoclaved (tested for 14 days at 20-25°C)
sterility
sterile; autoclaved
application(s)
industrial hygiene (monitoring
)
pharmaceutical
surface monitoring
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-25°C
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c