Fortfahren mit
1.46269
Keimzählagar
plate diam. 90 mm, ready-to-use, sterile, box of 20 plates, for total viable count
Synonym(e):
Trypton-Glucose-Hefe-Agar, Casein-Pepton-Dextrose-Hefeextrakt-Agar, Standardmethoden-Agar, PCA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106217
Plate diam.:
90 mm
Feature:
ready-to-use
Sterility:
sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
Quality Level
form
solid
shelf life
4 mo.
feature
ready-to-use
packaging
box of 20 plates
technique(s)
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
plate diam.
90 mm
application(s)
air monitoring
detection
food and beverages
industrial qc
microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
total viable count, aerobic bacteria (total count)
General description
Keimzählagar-Platten sind gebrauchsfertige, sterile 90-mm-Platten für die Auszählung der Gesamtzahl lebensfähiger Keime. Der optimale pH-Wert für das Bakterienwachstum liegt im Bereich 6,8-7,2. Das Medium ist relativ nährstoffreich und enthält keine Inhibitoren oder Indikatoren. Der enzymatische Verdau von Casein dient als Stickstoffquelle mit hohen Mengen freier Aminosäuren, gefolgt von Hefeextrakt, einer reichen Vitaminquelle. Glucose dient als Kohlenstoffquelle für das effiziente Bakterienwachstum.
Application
Keimzählagar-Platten sind gebrauchsfertige, sterile 90-mm-Platten für die Auszählung der Gesamtzahl lebensfähiger Keime in Wasser-, Lebensmittel- und Getränkeproben.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.46365CCW511270152
plate diam.
90 mm
plate diam.
-
plate diam.
-
plate diam.
-
packaging
box of 20 plates
packaging
pack of 6 bottles
packaging
box of 10 bottles
packaging
pack of 2.5 kg, pack of 500 g
form
solid
form
(Solid Medium)
form
liquid
form
powder
suitability
total viable count, aerobic bacteria (total count)
suitability
Total microbial count, nonselective for
suitability
Total microbial count
suitability
bacteria, nonselective for Bacillus spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Lactobacillus spp., nonselective for Lactococcus spp., nonselective for Listeria spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
feature
ready-to-use
feature
closure type blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
feature
closure type Plastic screw inner cap + protective outer transparent cap, ready-to-use
feature
-
application(s)
air monitoring
detection
food and beverages
industrial qc
microbiology
application(s)
food and beverages
industrial qc
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
water monitoring
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Keimzählagar
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146269002004027269269579