Fortfahren mit
1.46141
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung
tube capacity 17 mL, tube filling volume 9.9 mL, closure type, Blue scew cap with 2 loci, pack of 20 tubes
Synonym(e):
Gepuffertes Kochsalzlösung-Peptonwasser, Gepuffertes Natriumchlorid-Peptonwasser, NaCl-Peptonlösung (gepuffert)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106229
Feature:
closure type Blue scew cap with 2 loci, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.13
Ph:
7.0
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
EP 2.6.13
Quality Segment
sterility
autoclaved
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
closure type Blue scew cap with 2 loci, ready-to-use
packaging
pack of 20 tubes
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
tube capacity
17 mL
tube filling volume
9.9 mL
pH
7.0
application(s)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
General description
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung weist einen geringen Gehalt von Pepton auf, und der Gehalt von Phosphatpuffer und Natriumchlorid erhält die Lebensfähigkeit der vorhandenen Mikroorganismen ohne ihr Wachstum zu fördern.
Application
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung wurde für die mikrobiologische Untersuchung von nicht sterilen pharmazeutischen Produkten entwickelt. Sie wird auch als Lösung zur Probenvorbereitung sowie als Verdünnungs- oder Waschlösung eingesetzt.
Features and Benefits
  • Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testzuverlässigkeit. Sie wurden formuliert und getestet, um die Anforderungen des Arzneibuchs zu erfüllen.
  • Medien für die Sterilitätsprüfung und Spüllösungen werden gemäß ISO 9001 in einem Produktionszentrum unter kontrollierten Umgebungsbedingungen hergestellt. Jede Charge wieder einem strengen Qualitätssicherungs(QC)-Verfahren unterzogen, einschließlich pH-Wert, Sterilität und Wachstumsförderungstests.
  • Unser Herstellungsverfahren gewährleistet die höchste Klarheit für unsere Medien und Spüllösungen, wodurch sich die Präzision verbessert und das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant verringert wird.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)