Fortfahren mit
1.46074
HEIMPLATE R3A-Agar – LI 30 ml
Heimplate, plate diam. 90 mm, ready-to-use, settle Plate for long Incubation, aseptically filled, box of 20 plates, for heterotrophic bacteria
Synonym(e):
R-3A-Medium für die Langzeitinkubation, Reasoner‘s 3A Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106217
Plate diam.:
90 mm
Feature:
ready-to-use settle Plate for long Incubation
Sterility:
aseptically filled
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
For subculturing microorganisms found in pharmaceutical or potable water
Quality Level
sterility
aseptically filled
form
plate (ready-to-use)
feature
ready-to-use settle Plate for long Incubation
packaging
box of 20 plates
manufacturer/tradename
Heimplate
storage condition
protect from light (Store dry and tightly closed)
parameter
30 mL filling volume
technique(s)
microbiological culture: suitable
plate diam.
90 mm
color
off-white
pH
7.2 ( in H2O)
application(s)
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
heterotrophic bacteria
General description
R3A-Medium ist ein geeignetes Subkultivierungsmedium für Organismen, die entweder auf dem wenig nährstoffhaltigen R2A Agar nicht wachsen können oder die von anderen Mikroorganismen auf stark nährstoffhaltigen Medien (wie Trypton-Soja-Agar oder Keimzählagar) unterdrückt werden. Wenn das Wachstum der Mikroorganismen auf R2A als Primärmedium etabliert ist, können mit dem stärker nährstoffhaltigen R3A Kolonien erzeugt werden, die für die biochemische Identifizierung besser geeignet sind.
Application
R3A-Agar wird für die Subkultivierung von in Pharma- oder Trinkwasser nachgewiesenen Mikroorganismen sowie für die Primärisolierung von aquatischen Mikroorganismen verwendet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.463131.004161.46073
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
plate (ready-to-use)
form
liquid (ready-to-use)
form
granular
form
solid
packaging
pkg of 20 plates per box (90 mm settle plate) for long incubation (LI)
packaging
pack of 6 bottles
packaging
pkg of 5 kg, pkg of 500 g
packaging
-
feature
ready-to-use
feature
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
feature
-
feature
ready-to-use
application(s)
microbiology
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
microbiology, pharmaceutical
application(s)
microbiology
pharmaceutical
suitability
heterotrophic bacteria
suitability
nonselective for
suitability
heterotrophic bacteria
suitability
Salmonella spp. (spp.)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146074002004027269266370