Fortfahren mit
1.00416
R2A-Agar
suitable for microbiology, GranuCult®
Synonym(e):
Reasoner´s 2A Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 259,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.470,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult®
Agency:
(US-EPA), EP
Form:
granular
Suitability:
heterotrophic bacteria
Application(s):
microbiology, pharmaceutical
€ 259,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
(US-EPA), EP
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 5 kg, pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult®
storage condition
(Tightly closed. Dry.)
technique(s)
microbiological culture: suitable
solubility
18.2 g/L
application(s)
microbiology, pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
heterotrophic bacteria
General description
R2A Agar ist ein Kulturmedium mit geringem Nährstoffgehalt, das in Kombination mit einer niedrigen Inkubationstemperatur und einer längeren Inkubationszeit für die Wiederfindung von gestressten und chlortoleranten Bakterien aus Trinkwasser geeignet ist. Im Europäischen Arzneibuch (EP) 10.0 wird R2A-Agar für die mikrobielle Überwachung der Gesamtzahl der Mikroorganismen in Bulkware von Wasser für gereinigtes Wasser und für Wasserinjektionen beschrieben.
Application
R2A-Agar ist ein Nährmedium zur Bestimmung der Gesamtzahl der heterotrophen Bakterien in Trinkwasser.
Features and Benefits
Verlängerte Haltbarkeit bis zu fünf Jahre
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.46313172091.46074
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
manufacturer/tradename
GranuCult®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
-
suitability
heterotrophic bacteria
suitability
nonselective for
suitability
heterotrophic bacteria, nonselective for Bacillus spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Enterococcus spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Pseudomonas spp., nonselective for Salmonella spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for coliforms
suitability
heterotrophic bacteria
agency
(US-EPA)
agency
APHA, EP, JP
agency
-
agency
-
application(s)
microbiology, pharmaceutical
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
microbiology
pharmaceutical
form
granular
form
liquid (ready-to-use)
form
powder
form
plate (ready-to-use)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under R2A-Agar
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.
The different types of culture media, that are used to grow microorganisms in the laboratory for quality control, are classified by several criteria, such as consistency, composition, or selectivity.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100416050004022536750101
100416500004027269293352