Fortfahren mit
1.46048
HEIMPLATE Cetrimid-Agar
Heimplate, USP, EP, JP, plate diam. 90 mm, ready-to-use, settle Plate for long Incubation, aseptically filled, pack of 20 plates, for Pseudomonas spp.
Cetrimide Agar
Synonym(e):
Pseudomonas-Selektivagar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106217
Plate diam.:
90 mm
Feature:
ready-to-use settle Plate for long Incubation
Sterility:
aseptically filled
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EP, JP, USP
sterility
aseptically filled
form
plate
feature
ready-to-use settle Plate for long Incubation
packaging
pack of 20 plates
manufacturer/tradename
Heimplate
technique(s)
microbiological culture: suitable
plate diam.
90 mm
plate filling volume
30 mL
pH
7.2 (20 °C in H2O)
application(s)
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
storage temp.
15-25°C
suitability
Pseudomonas spp.
General description
Cetrimid-Agar eignet sich zur selektiven Isolation von Pseudomonas aeruginosa. Die Verwendung von Cetrimid (Cetyltrimethylammoniumbromid) hemmt das Wachstum der begleitenden Mikroflora weitgehend. Eine Konzentration von 0,3 g/l Cetrimid hemmt das Wachstum von begleitenden Organismen zufriedenstellend und minimiert die Beeinträchtigung des Wachstums von P. aeruginosa. Die Pigmentproduktion von P. aeruginosa wird nicht gehemmt, wenn das Wachstum auf diesem Medium erfolgt. P. aeruginosa kann verschiedene Pigmente in unterschiedlichen Kombinationen erzeugen. Mehr als 90 % aller Stämme erzeugen bläuliches, nicht fluoreszierendes Pyocyanin sowie gelbliches, fluoreszierendes Pyoverdin (Fluoreszein). Jede Sedimentationsplatte hat einen Durchmesser von 90 mm und die Packungen sind einzeln in transparenten, wasserstoffperoxidundurchlässigen Hüllen (nicht bestrahlt) eingetütet.
Application
Cetrimid-Agar - LI eignet sich zur selektiven Isolation von Pseudomonas aeruginosa in nicht sterilen pharmazeutischen Produkten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.052842247070887
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
plate (ready-to-use)
form
granular
form
powder
form
powder
application(s)
microbiology, pharmaceutical
surface monitoring
application(s)
microbiology
pharmaceutical
application(s)
agriculture
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
veterinary
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
veterinary
water monitoring, microbiology
suitability
Pseudomonas spp.
suitability
Pseudomonas spp. (spp.)
suitability
selective for Pseudomonas aeruginosa
suitability
selective for Pseudomonas aeruginosa
feature
ready-to-use, ICR Settle Plate for long Incubation
feature
-
feature
-
feature
-
plate diam.
90 mm
plate diam.
-
plate diam.
-
plate diam.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEIMPLATE Cetrimid-Agar
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
146048002004027269265687
146048012004027269265823
Questions
Reviews
Active Filters
  1. Prague
    • Review 1
    • Votes 0
    1 out of 5 stars.
    Mistake in Tech DS
    Pls, check and change TechDS.
    HEIMPLATE - what does it mean? Is it any new trade mark / brand name instead of LI-plate?
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for taking the time to leave a review! Per C25578469: HEIMPLATE is a trademark. The change of name from some LI plates to HEIMPLATE was a marketing decision to have the portfolio introduce a trademark. Other than the marketing, nothing has changed about this product. The documentation is currently being updated and will be available soon. If you have any other questions about this product, please contact us by visiting https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support and submit a Report Product Issue ticket.