Fortfahren mit
14-596-M
LKB1/STRADα/MO25α-Protein, aktiv, 10 µg
Active, recombinant full-length human LKB1 with an N-terminal 6His tag. Provided as a complex with GST-STRADα & GST-MO25α. For use in Kinase Assays.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 606,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in Sf21 cells
Mol wt:
Mw 51 kDa, Mw 66 kDa, Mw 76 kDa
€ 606,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in Sf21 cells
mol wt
Mw 51 kDa, Mw 66 kDa, Mw 76 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
Produktherkunft: in Sf21 exprimiert
Rekombinante humane LKB1 von voller Länge mit einem N-terminalen 6His-Tag. Wird als Komplex mit GST-STRADα und GST-MO25α bereitgestellt.
Application
Forschungskategorie
Entzündung und Immunologie
Biochem/physiol Actions
Ziel-Unterfamilie: CAMK
Zielprotein: LKB1
Physical form
GSH-Agarose gefolgt von Ni2+/NTA-Agarose
Preparation Note
6 Monate bei -70 °C
Analysis Note
Regelmäßig mittels Phosphorylierung von LKBtide beurteilt
Other Notes
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
14-543-M14-564-M14-429-M
recombinant
expressed in Sf21 cells
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
mol wt
Mw 51 kDa, Mw 76 kDa, Mw 66 kDa
mol wt
Mw 74 kDa
mol wt
Mw 100 kDa
mol wt
Mw 71 kDa
UniProt accession no.
Q15831
UniProt accession no.
O14733
UniProt accession no.
Q96SB4
UniProt accession no.
Q02750
Quality Level
100
Quality Level
100, 300
Quality Level
100, 300
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
14-59604053252506895