Fortfahren mit
1.44240
Hycon®-Agarstreifen TSM
Tryptic Soy Agar, Lecithin, Polysorbate 80, aseptically filled, single packed of 50 units, suitable for air monitoring
Synonym(e):
Anwendungsbereite Hycon-Agar-Streifen, TSA, Sojabohnen-Kaseinaufschluss-Agarstreifen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 193,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41113035
€ 193,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
EP, JP, USP
sterility
aseptically filled
form
plate (ready-to-use)
feature
individually wrapped
composition
Lecithin , Polysorbate 80
packaging
single packed of 50 units
manufacturer/tradename
HYCON®
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
air monitoring, cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with RCS® High Flow Touch
storage temp.
2-25°C
suitability
bacteria, fungi
General description
TSM-Agarstäbchen sind gebrauchsfertige Kulturmedien für die Beurteilung von Mikroorganismen in der Luft mit den RCS®-Luftkeimsammlern. Jedes Agarstäbchen wird einzeln in eine wieder versiegelbare Hülle eingeschweißt und zu 100 % visuell überprüft, was maximale Sicherheit in kritischen Umgebungen gewährleistet. Trypton-Soja-Agar wird in eine flexible Trägerfolie gefüllt. Trypton-Soja-Agar (TSA, tryptisches Soja-Agar, Soja-Casein-Pepton-Agar) ist ein komplexes Medium zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Als Zusatz werden dem Medium Enthemmer wie Lecithin und Polysorbat 80 beigefügt.
Application
Agarstäbchen dienen der Überwachung von Raumluft und Druckgasen in kontrollierten Bereichen mit RCS®-Luftkeimsammlern.
Legal Information
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.442261.442531.44108
agency
EP, USP, JP
agency
EP, JP, USP
agency
EP, JP, USP
agency
EP, JP, USP
form
plate (ready-to-use)
form
plate (ready-to-use)
form
plate (ready-to-use)
form
plate (ready-to-use)
suitability
bacteria, fungi
suitability
bacteria, fungi
suitability
bacteria, fungi
suitability
bacteria, fungi
composition
Lecithin , Polysorbate 80
composition
Lecithin , Polysorbate 80 , Thioglycollate
composition
Lecithin , Polysorbate 80
composition
Beta-lactamase , Lecithin , Polysorbate 80
sterility
aseptically filled
sterility
γ-irradiated
sterility
γ-irradiated
sterility
irradiated
application(s)
air monitoring, cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
application(s)
air monitoring, cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
144240005004027269259341