Merck
1.44226
Hycon®-Agarstreifen TC-y
Tryptic Soy Agar, Thioglycollate, Lecithin, Polysorbate 80, γ-irradiated, double packed of 40 units, suitable for air monitoring
Synonym(e):
Anwendungsbereite Hycon-Agar-Streifen, TSA, Sojabohnen-Caseinaufschluss, Agar-Streifen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41113035
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EP, JP, USP
sterility
γ-irradiated
form
plate (ready-to-use)
feature
individually wrapped
composition
Lecithin , Polysorbate 80 , Thioglycollate
packaging
double packed of 40 units
manufacturer/tradename
HYCON®
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
compatibility
for use with RCS® High Flow Touch
storage temp.
2-25°C
suitability
bacteria, fungi
General description
Gammabestrahlter Trypton-Soja-Agar in Doppelverpackung; zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl in aseptischen Umgebungen. Zur Verwendung mit RCS-Luftkeimsammlern. Bei 2–25 °C aufbewahren.
TC-y-Agarstäbchen sind gebrauchsfertige Kulturmedien für die Beurteilung von in der Luft befindlichen Mikroorganismen mittels RCS® Luftkeimsammlern. Jedes Agarstäbchen wird einzeln in einen wiederverschließbaren Beutel luftdicht verpackt und mit visueller Kontrolle zu 100 % überprüft, um maximale Sicherheit in kritischen Umgebungen gewährleistet. Trypton-Soja-Agar wird in eine flexible Trägerfolie gefüllt. Trypton-Soja-Agar (TSA, tryptisches Soja-Agar, Soja-Casein-Pepton-Agar) ist ein Komplexmedium zur Kultivierung und Isolierung zahlreicher Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen. Das Medium enthält einen Zusatz an Neutralisationsmitteln wie Lecithin und Polysorbat 80.
Application
Agarstäbchen dienen der Überwachung von Raumluft und Druckgasen mit RCS® Luftkeimsammlern. Diese Agarstäbchen werden gammabestrahlt und dreifach verpackt und sind für die spezifische Anwendung in Isolatoren und kritischen Umgebungen vorgesehen.
Legal Information
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany