Fortfahren mit
1.44155
PyroDetect Cryoblood
Cryopreserved blood pooled from 8 donors for Monocyte Activation Test (MAT), for Pyrogen testing, package of 2 vials
Synonym(e):
Cryopreserved blood
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2 x 2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 310,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116129
Packaging:
package of 2 vials, pkg of 2 vials
Feature:
ready-to-use
€ 310,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
EP Chapter 2.6.30
Quality Level
form
liquid
feature
ready-to-use
packaging
package of 2 vials, pkg of 2 vials
manufacturer/tradename
PyroDetect
application(s)
pharmaceutical
pyrogen testing
compatibility
configured for PyroDetect
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
suitability
pyrogenic bacteria
General description
PyroDetect Cryoblood constitutes cryopreserved human whole blood pooled from 8 donors to detect pyrogens with the Monocyte-Activation Test (MAT). The cryopreserved and pooled human whole blood is tested for sterility and antigens of HIV, HAV, HCV, and HBV.
Application
The PyroDetect Cryoblood is part of the PyroDetect System and is used to detect pyrogens in pharmaceuticals, using lnterleukin-1β response.
Features and Benefits
Ready-to-use
Other Notes
Cryoblood - deep frozen human blood preparation - 2 x 2 mL
PyroDetect Kit (1.44154)
Reference Standard Endotoxin (1.44161)
NEP Control of HKSA (MATHKSA)
NEP Control of Flagellin (MATFLAGELLIN)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PYR0MATCELLS1.441541.44158
suitability
pyrogenic bacteria
suitability
pyrogenic bacteria
suitability
pyrogenic bacteria
suitability
pyrogenic bacteria
manufacturer/tradename
PyroDetect
manufacturer/tradename
PyroMAT®
manufacturer/tradename
PyroDetect
manufacturer/tradename
PyroDetect
packaging
package of 2 vials, pkg of 2 vials
packaging
pkg of 2 vials
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 vials
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
feature
-
agency
EP Chapter 2.6.30
agency
EP Chapter 2.6.30
agency
EP Chapter 2.6.30
agency
-
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
144155000104027269258528