Fortfahren mit
1.44154
PyroDetect Kit
Reagents and Interleukin-1 ELISAβ kit for Monocyte Activation test (MAT), for Pyrogen testing
Synonym(e):
Pyrogen-Testkit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.310,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116129
Agency:
EP Chapter 2.6.30
Suitability:
pyrogenic bacteria
Manufacturer/tradename:
PyroDetect
Application(s):
pharmaceutical
pyrogen testing
Storage temp.:
2-8°C
€ 1.310,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
EP Chapter 2.6.30
Quality Segment
product line
PyroDetect
feature
ready-to-use
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
PyroDetect
application(s)
pharmaceutical
pyrogen testing
compatibility
configured for PyroDetect Systems
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
suitability
pyrogenic bacteria
General description
Das PyroDetect Kit dient als Monozyten-Aktivierungstest (MAT) für den Nachweis von Pyrogenen. Dieser Test ermöglicht die Bestimmung der pyrogenen Aktivität in einer Lösung oder Suspension durch die Einleitung der Interleukinproduktion in Zellkulturen mit humanen Monozyten.
Application
Das PyroDetect Kit wird zum Nachweis und zur Quantifizierung der pyrogenen Aktivität in pharmazeutischen Produkten eingesetzt, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.
Biochem/physiol Actions
Das PyroDetect-System nutzt kryokonserviertes humanes Vollblut als Monozytenquelle. Die Reaktion auf pyrogene Substanzen wird durch die Messung der Interleukin-1β(IL-1β)-Produktion bestimmt. Die ELISA(Enzyme-linked Immunosorbent Assay)-Mikrotiterplatte in dem PyroDetect-System ist mit einem für IL-1β spezifischen Antikörper vorbeschichtet. Interleukinmoleküle im Überstand der Kultur, der aus den Blutkulturen übertragen wurde, werden an den immobilisierten Antikörper gebunden.
Die ungebundenen Substanzen werden weg gewaschen und ein enzymgebundener polyklonaler Antikörper, der spezifisch für IL-1β ist, wird hinzugefügt. Der IL-1β-gebundene Komplex wird anschließend in einer Farbreaktion, die durch die Zugabe eines geeigneten Substrats eingeleitet wird, nachgewiesen. Die Wirksamkeit der IL-1β-Produktion in der Pyrogenreaktion wird aus den Daten der photometrischen Quantifizierung des gefärbten Produkts durch die Enzymreaktion in einem ELISA-Lesegerät berechnet.
Features and Benefits
  • Gebrauchsfertiges Kit
  • Höhere Produktsicherheit
  • Hochkompatibel
  • In-vitro-Test mit Kryoblut
  • Verlässliche Ergebnisse
  • Behördlich zugelassen
Other Notes
Jedes PyroDetect Kit enthält:
  • Zellkulturmikrotiterplatten für 96 Mikrokulturen, mit Deckel - 1 Platte
  • Zellkulturmedien - RPMI mit L-Glutamin und HEPES - 50 ml
  • IL-1β-Mikrotiterplatte - 12 Reihen mit je 8 Wells, beschichtet mit einem monoklonalen Antikörper, der spezifisch für IL-1β ist - 1 Platte
  • IL-1β-Konjugat
  • Waschpufferkonzentrat
  • Farbreagens Α
  • Farbreagens Β
  • Stopplösung
PyroDetect Cryoblood (1.44155)
Referenzstandard-Endotoxin (1.44161)
NEP-Kontrolle von HKSA (MATHKSA)
NEP-Kontrolle von Flagellin (MATFLAGELLIN)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.44158LY0100PYR0MATKIT
description
Reagents and Interleukin-1 ELISAβ kit for Monocyte Activation test (MAT), for Pyrogen testing
description
Interleukin-1Beta standard for use in the Monocyte Activation Test (MAT) for Pyrogen testing
description
sufficient for 100 tests
description
kit containing all reagents to perform the Monocyte Activation Test (MAT) for Pyrogen testing, including the IL-6 Standard (control) and IL-6 ELISA kit, suitable for pyrogen testing
manufacturer/tradename
PyroDetect
manufacturer/tradename
PyroDetect
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PyroMAT®
suitability
pyrogenic bacteria
suitability
pyrogenic bacteria
suitability
-
suitability
-
compatibility
configured for PyroDetect Systems
compatibility
configured for PyroDetect System
compatibility
-
compatibility
configured for PyroMAT®
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
agency
EP Chapter 2.6.30
agency
-
agency
-
agency
EP Chapter 2.6.30
application(s)
pharmaceutical
pyrogen testing
application(s)
pharmaceutical
pyrogen testing
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical, pyrogen testing
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)