Fortfahren mit
1.40140
Safety carrier for 4l glass bottles
made to hold 4 L glass bottles
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 123,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122420
€ 123,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
compatibility
made to hold 4 L glass bottles
storage temp.
no temp limit
General description
This specially developed safety carrier provides an increased protection against glass breakage. The solvent-resistant materials and the high compression strength of the inlay maximize the protection of 4-L-glass-bottles from us during transportation. The high inner volume (20 l) and the leak proof top cover protect against the contact with solvents and vapours in case of glass breakage.
V2013
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
920078Z177504902319
compatibility
made to hold 4 L glass bottles
compatibility
made to hold 2.5 L glass bottles
compatibility
-
compatibility
for use with wide-necked PE bottles (4 to 10 L)
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
140140000104027269956899