Fortfahren mit
1.37124
Benzalkoniumchlorid -Lösung
50% (aqueous solution), EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF
Synonym(e):
Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.850,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 1.850,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
agency
NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
packaging
pkg of 1 L
concentration
50% (aqueous solution), 50% in H2O
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].[N+](CCCCCCCCCC)(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Benzalkoniumchlorid wird in der Regel als Konservierungsmittel in flüssigen Formulierungen, z. B. für topische, ophthalmische, nasale und parenterale Anwendungen, verwendet. Es ist wirksam gegen eine Vielzahl von Bakterien, Hefen und Pilzen.
Aufgrund eines definierten C12:C14-Verhältnisses mit hoher Konsistenz zwischen den einzelnen Chargen zeichnet sich Benzalkoniumchlorid Emprove® Expert durch eine bessere Löslichkeit und höhere antimikrobielle Aktivität aus. Es kann in Kombination mit Thimerosal, Dinatrium-Edetat und Benzylalkohol verwendet werden, um die antimikrobielle Aktivität noch weiter zu erhöhen.
Dieses Produkt ist auch in reiner Form erhältlich (Art.-Nr. 137123).
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Das Produkt ist nicht für die Verwendung als Biozid gemäß den globalen Biozid-Vorschriften vorgesehen, u. a. dem Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act der US-amerikanischen EPA, der Europäischen Biozid-Produktverordnung, der kanadischen Behörde für Schädlingsbekämpfung, der türkischen Biozid-Produktverordnung, Koreas Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) und andere.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.37123PHR1371PHR1681
concentration
50% (aqueous solution), 50% in H2O
concentration
-
concentration
-
concentration
-
agency
NF, Ph. Eur.
agency
JP, NF, Ph. Eur.
agency
traceable to USP 1051001
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001060, traceable to USP 1050993
form
liquid
form
viscous liquid
form
-
form
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
packaging
pkg of 1 L
packaging
pkg of 1 kg
packaging
-
packaging
ampule of 1 mL
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzalkoniumchlorid -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.