Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.100,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
agency
JP, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® EXPERT
form
viscous liquid
packaging
pkg of 1 kg
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
General description
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Aufgrund eines definierten C12:C14-Verhältnisses mit hoher Konsistenz zwischen den einzelnen Chargen zeichnet sich Benzalkoniumchlorid Emprove® Expert durch eine bessere Löslichkeit und höhere antimikrobielle Aktivität aus. Es kann in Kombination mit Thimerosal, Dinatrium-Edetat und Benzylalkohol verwendet werden, um die antimikrobielle Aktivität noch weiter zu erhöhen.
Dieses Produkt ist auch als 50%ige wässrige Lösung erhältlich (Bestell-Nr. 137124).
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| agency JP, Ph. Eur., NF | agency - | agency traceable to USP 1051001 | agency traceable to Ph. Eur. Y0001060, traceable to USP 1050993 |
| form viscous liquid | form - | form - | form - |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line - | product line - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| packaging pkg of 1 kg | packaging - | packaging - | packaging ampule of 1 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzalkoniumchlorid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.