Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 69,90 | |
| 3 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 262,00 | |
| 5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 348,00 | |
| 12 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 574,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
agency
DAC, USP
vapor density
4.9 (vs air)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
feature
RNase and DNase free
pH
8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
48 °C (Elimination of water of crystallisation)
density
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
InChI key
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
General description
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Aufgrund seiner niedrigen Mikroben und Endotoxingrenzwerte eignet sich Dinatriumhydrogenphosphat-Heptahydrat Emprove® Expert besonders gut für Anwendungen mit hohem Risiko.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| agency DAC, USP | agency DAC, USP | agency DAC, USP | agency meets USP testing specifications |
| form solid | form solid | form granular | form powder, crystals or chunks |
| density 1.68 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.68 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.68 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.68 g/mL at 25 °C (lit.) |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® EXPERT | product line - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under di-Natriumhydrogenphosphat-Heptahydrat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Verwandter Inhalt
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1370920001 | 04027269705046 |
| 1370925000 | 04027269704957 |
| 1370929012 | 04027269704988 |
| 1370921000 | 04027269705015 |