Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
agency
USP, DAC
Quality Segment
vapor density
4.9 (vs air)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
48 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
154 g/L
density
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
InChI key
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
General description
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) - | application(s) liquid formulation |
| agency DAC, USP | agency DAC, USP | agency - | agency DAC, USP |
| form solid | form granular | form solid | form solid |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMSURE® | product line EMPROVE® EXPERT |
| density 1.68 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.68 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.68 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.68 g/mL at 25 °C (lit.) |
| solubility 154 g/L | solubility - | solubility 154 g/L | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under di-Natriumhydrogenphosphat-Heptahydrat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1065740001 | 04027269279585 |
| 1065749100 | 04027269677008 |
| 1065747025 | 04054839423017 |
| 1065740050 | 04027269150013 |
| 1065749012 | 04027269242923 |
| 1065749013 | 04027269170639 |
| 1065749008 | 04027269205850 |
| 1065749029 | 04022536940335 |
| 1065749336 | 04027269150020 |
| 1065741000 | 04022536079202 |
| 1065749501 | 04054839392405 |