Fortfahren mit
1.37013
Natriumhydrogencarbonat
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Synonym(e):
Natriumbicarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Natron
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 48,70
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,80
12 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 223,00
3 x 1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 434,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaHCO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.01
EC Index Number:
205-633-8
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
4153970
MDL number:
€ 48,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
ChP, JP, BP, Ph. Eur., USP
description
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP,JP
product line
EMPROVE® EXPERT
potency
4220 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
mp
270 °C (decomposition)
density
2.22 g/cm3 at 20 °C, 2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
1000 kg/m3
application(s)
parenterals
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
General description
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Produkten für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die Produktion erfolgt unter Einhaltung der MQ-500-Anforderungen des
M-Clarity-Programms.
Unsere Rohmaterialien werden im Rahmen unseres EMPROVE®-Programms mit EMPROVE®-Dossiers geliefert. Diese enthalten umfassende, aktuelle Dokumentation, damit Sie regulatorische Herausforderungen bewältigen, Risiken verwalten und Ihre Fertigungsprozesse verbessern können.
Die Pufferqualität ist ausschlaggebend für die erfolgreiche Ausführung biopharmazeutischer Prozesse, da Puffer in nahezu jedem Produktionsschritt zum Einsatz kommen.
Unser umfangreiches Portfolio an Puffermaterialien, die unter Verwendung der entsprechenden Kontrollen hergestellt werden, ist auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Von Nicht-GMP-Qualitäten für Anwendungen mit geringem Risiko bis hin zu IPEC-PQG GMP für Anwendungen mit höherem Risiko: Wir bieten Produkte für all Ihre Produktionsanforderungen.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.06323PHR35911613655
application(s)
parenterals
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
agency
traceable to USP 1613655
agency
-
density
2.22 g/cm3 at 20 °C, 2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.22 g/cm3 at 20 °C, 2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
-
pH
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
8.3 (0.1 molfreshly prepared)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumhydrogencarbonat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
137013901204027269077518
137013100004027269364977
137013902904027269068103
137013000104027269365264
137013250004027269068097