Fortfahren mit
1.06323
Natriumhydrogencarbonat
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 500
Synonym(e):
Natriumbicarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Natron
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaHCO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.01
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
205-633-8
E Number:
E500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4153970
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
mp
270 °C (decomposition)
solubility
96 g/L
density
2.22 g/cm3 at 20 °C, 2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Natriumhydrogencarbonat ist ein häufig verwendeter Inhaltsstoff in sowohl Lebensmitteln als auch Pharmazeutika. In pharmazeutischen Anwendungen wird Natriumhydrogencarbonat als pH-Einstellmittel oder Quelle für Kohlenstoffdioxid in oralen Formulierungen wie Brausetabletten oder Granulat verwendet.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.725771613655PHR3591
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
agency
BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
traceable to USP 1613655
form
solid
form
powder
form
-
form
-
solubility
96 g/L
solubility
96 g/L
solubility
-
solubility
-
density
2.22 g/cm3 at 20 °C, 2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.22 g/cm3 at 20 °C, 2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumhydrogencarbonat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.