Fortfahren mit
1.37003
Citronensäure Monohydrat
crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Synonym(e):
2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure, Hydroxytricarballylsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,20
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 194,00
3 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 305,00
12 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 370,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 693,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.14
EC Index Number:
201-069-1
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
4018641
MDL number:
€ 81,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
description
cryst. EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,ChP,JP,USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid, crystalline
feature
RNase and DNase free
impurities
endotoxins, low
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
135-152 °C
transition temp
flash point 173.9 °C
solubility
880 g/L
density
1.54 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Es kann eine schwierige Herausforderung sein, den richtigen Hilfsstoff zu finden, der sowohl Ihre als auch die regulatorischen Anforderungen erfüllt. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltenden cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Wasserfreie Citronensäure wird in der Regel als Citratpuffersystemkomponente für das Downstream-Processing von Biomolekülen in Chromatografieverfahren oder für die flüssige Endformulierung verwendet.
Aufgrund ihrer niedrigen Mikrobien- und Endotoxingrenzwerte ist die wasserfreie Citronensäure Emprove® Expert besonders für hochriskante Anwendungen geeignet.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.00242C2219000PHR2903
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
agency
BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
BP, ChP, Ph. Eur., USP
agency
EP Reference Standard
agency
traceable to Ph. Eur. C2219000, traceable to USP 1134368
form
crystalline, solid
form
coarse powder, crystalline
form
-
form
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
solubility
880 g/L
solubility
880 g/L
solubility
-
solubility
-
density
1.54 g/cm3 at 20 °C
density
1.54 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citronensäure Monohydrat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
345.0 °F - closed cup
flash_point_c
173.9 °C - closed cup
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
137003901204027269077426
137003000104027269365233
137003902904027269061968
137003500004027269061432
137003050304027269171865
137003100004027269364946