Merck
C2219000
Citronensäure Monohydrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Lineare Formel:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.14
Beilstein:
4018641
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
EP Reference Standard
API-Familie
citric acid
Hersteller/Markenname
EDQM
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChIKey
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Citric acid monohydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
345.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
173.9 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Katja Sundström et al.
Endocrinology, 155(12), 4798-4807 (2014-09-23)
The growth-promoting effect of combined therapy with GH and IGF-I in normal rats is not known. We therefore investigated the efficacy of treatment with recombinant human (rh)GH and/or rhIGF-I on longitudinal bone growth and bone mass in intact, prepubertal, female
Zuhal Guvenalp et al.
Pharmaceutical biology, 53(6), 888-896 (2014-11-29)
Mentha L. (Labiatae) species (mint) with their flavoring properties have been used in food industries for centuries. Besides they have a great importance in drug development and medicinal applications due to various bioactive compounds of several members of the genus.
Anne Marie V Schou-Pedersen et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 107, 333-340 (2015-02-04)
Concentrated solutions containing 6-aminocaproic acid and the excipients citric acid and sorbitol have been studied at temperatures of 50°C, 60°C, 70°C and 80°C as well as at 20°C. It has previously been reported that the commonly employed citric acid is
Anne R Tinning et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 307(11), F1215-F1226 (2014-10-24)
Both the processing and release of secretory granules involve water movement across granule membranes. It was hypothesized that the water channel aquaporin (AQP)1 directly contributes to the recruitment of renin-positive cells in the afferent arteriole. AQP1(-/-) and AQP1(+/+) mice were
Leila Bagheri et al.
Journal of microencapsulation, 31(7), 636-643 (2014-04-29)
Whey proteins were inter-connected either by the enzyme transglutaminase or citric acid and then desolvated with ethanol to generate particles. Both samples comprised of sub-micron (>300 nm) and nano-scaled (~100 nm) particles based on the hydrodynamic size measurements. Enzyme-induced cross-linking