Fortfahren mit
1.32264
Borsäure
powder, Technipur®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H3BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
61.83
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
form
powder
mp
160 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
311461.00160202878
Boric acid crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, ChP
SAFC
1.00160
Boric acid
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
form
powder
form
powder or crystals
form
crystalline, solid
form
crystalline powder
mp
160 °C (dec.) (lit.)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Borsäure
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10043-35-3
CAS No.
10043-35-3
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
132264902504054839020261