Merck
1.00160
SAFC
Borsäure
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Orthoborsäure, Trihydroxidoboron
About This Item
Lineare Formel:
H3BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
61.83
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
EG-Index-Nummer:
233-139-2
Agentur
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Dampfdruck
2.6 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Assay
99.5-100.5% dry basis (alkalimetric)
Form
crystalline
solid
Methode(n)
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH-Wert
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
160 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
49.2 g/L
Dichte
1.489 g/cm3 at 23 °C
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.04%
Kationenspuren
As: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0015%
Anwendung(en)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChIKey
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Borsäure besitzt antimikrobielle Eigenschaften und wird daher normalerweise in pharmazeutischen Formulierungen und in der Kosmetik genutzt. Sie wird auch als Puffermittel und pH-Einstellungsmittel verwendet.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4
Artikel
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.