Fortfahren mit
1.30194
HY-LiTE® Test-Pens zur Bestimmung des freien ATP in Flüssigkeit
Test pens for detection of Free ATP in liquid samples using HY-LiTE® 2/2A luminometers
Synonym(e):
Flüssigkeits-ATP-Pens, Flüssigkeits-ATP-Tupfer, Flüssigkeits-ATP-Tests, Flüssigkeits-ATP-Probennehmer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 532,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41116116
€ 532,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
HY-LiTE®
manufacturer/tradename
HY-LiTE®
packaging
pkg of (Pkg of 50 pens)
application(s)
cosmetics
food and beverages
water monitoring
compatibility
for use with HY-LITE® luminometer
detection method
bioluminescent
storage temp.
2-8°C
General description
HY-LiTE® Test-Pens zur Bestimmung des freien ATP in Flüssigkeit sind gebrauchsfertige Pens zum Messen von freiem ATP (Adenosintriphosphat) in flüssigen Proben mit dem HY-LiTE® 2/2A Luminometer. ATP wird durch die Reaktion mit einem Luciferin-Luciferase-Reagenz in Pufferlösung nachgewiesen.
Im Gegensatz zum HY-LiTE® Test-Pen des Gesamt-ATP in Flüssigkeit (1.30102) enthält das weiße Probenröhrchen des Pens für Flüssigkeitstests von freiem ATP kein Lysereagenz. Daher werden Bakterienzellen nicht lysiert und es wird nur das freie ATP in der flüssigen Lösung gemessen. Eine Vergleichsmessung unter Verwendung beider HY-LiTE® Pens für Flüssigkeitstests (1.30102 Gesamt-ATP und 1.30194 Freies ATP) kann durchgeführt werden, um Informationen zum Anteil an zellulärem ATP zu erhalten.
Application
HY-LiTE® Test-Pens zur Bestimmung des freien ATP in Flüssigkeit werden zur Überwachung von CIP(Cleaning in Place)-Spülwasser, zur Kontrolle von Biomasse in der Wasseraufbereitung durch Biozide oder zur Prüfung anderer Flüssigproben eingesetzt, die mit dem HY-LiTE® 2/2A Luminometer gemessen werden.
Zum Nachweis von freiem ATP in Flüssigproben zur Überwachung der Biomasse
Analysis Note
Verpackung: entspricht
Aussehen: Rote Kappen
Leistungstest: entspricht
Other Notes
Ersetzt: 1.30194.0022
Legal Information
HY-LITE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.301021.308951.30101
compatibility
for use with HY-LITE® luminometer
compatibility
for use with HY-LITE® luminometer
compatibility
for use with HY-LITE®
compatibility
for use with HY-LITE® luminometer
packaging
pkg of (Pkg of 50 pens)
packaging
pkg of 50 tests
packaging
pkg of 20 tests (20 pens & 20 pipettes)
packaging
pkg of 100 tests (100 pens & 100 hygiene swabs)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
detection method
bioluminescent
detection method
bioluminescent
detection method
bioluminescent
detection method
bioluminescent
manufacturer/tradename
HY-LiTE®
manufacturer/tradename
HY-LiTE®
manufacturer/tradename
HY-LiTE®
manufacturer/tradename
HY-LiTE®
application(s)
cosmetics
food and beverages
water monitoring
application(s)
food and beverages
water monitoring
application(s)
industrial hygiene
application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
130194002104022536934266