Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 370,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
product line
HY-LiTE®
packaging
pkg of 50 tests
manufacturer/tradename
HY-LiTE®
application(s)
food and beverages
water monitoring
compatibility
for use with HY-LITE® luminometer
detection method
bioluminescent
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Analysis Note
Aussehen: entspricht
Leistungstest: entspricht
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with HY-LITE® luminometer | compatibility for use with HY-LITE® luminometer | compatibility for use with HY-LITE® | compatibility for use with HY-LITE® luminometer |
| packaging pkg of 50 tests | packaging pkg of (Pkg of 50 pens) | packaging pkg of 20 tests (20 pens & 20 pipettes) | packaging pkg of 100 tests (100 pens & 100 hygiene swabs) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| application(s) food and beverages | application(s) cosmetics | application(s) industrial hygiene | application(s) food and beverages |
| detection method bioluminescent | detection method bioluminescent | detection method bioluminescent | detection method bioluminescent |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1301020021 | 04022536651767 |